Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 36,50 | |
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 111,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.21
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-562-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 36,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
potency
36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
280-282 °C
solubility
48 g/L
density
1.34 g/cm3
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CCC(N)C(=O)[O-])C.[H+]
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in HCl 6 mol/l): +22.5 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in HCl 6 mol/l): +22.5 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 500 |
| solubility 48 g/L | solubility 48 g/L | solubility water: 1 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL |
| mp 280-282 °C | mp 280-282 °C | mp - | mp 284 °C (dec.) (lit.), 284 °C (dec.) (lit.) |
| density 1.34 g/cm3 | density 1.34 g/cm3 | density - | density - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-30°C |
| bulk density 550 kg/m3 | bulk density 550 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8160100025 | 04022536423579 |
| 8160100100 | 04022536423586 |