Fortfahren mit
4500-M
L-Methionine
An essential amino acid, useful as a methyl group donor.
Synonym(e):
L-Methionine, Met
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.21
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
RTECS - PD0457000
Merck USA index - 14, 5975
assay
≥98.5% (by assay)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
colorless to white
solubility
water: 1 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤20 ppm
storage temp.
10-30°C
SMILES string
S(CCC(N)C(=O)O)C
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
General description
An essential amino acid, useful as a methyl group donor.
An essential amino acid. Useful as a methyl group donor.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
81601013725039496
L-Methionin EMPROVE® EXPERT, USP, Ph. Eur., JP
SAFC
137250
L-Methionin
description
An essential amino acid, useful as a methyl group donor.
description
for synthesis
description
EMPROVE® EXPERT, USP, Ph. Eur., JP
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
form
crystalline solid
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98.5% (by assay)
assay
-
assay
≥99%
assay
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
20-25°C
cation traces
heavy metals: ≤20 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
300
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
48 g/L
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Methionine
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)