Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 530,00 | |
| 10 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 3.010,00 € 2.257,50 |
Über diesen Artikel
Quality Level
form
solid
potency
36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
280-282 °C
solubility
48 g/L
density
1.34 g/cm3
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CCC(N)C(=O)[O-])C.[H+]
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystalline solid | form - | form powder |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| mp 280-282 °C | mp - | mp 280-282 °C | mp 284 °C (dec.) (lit.), 284 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
| solubility 48 g/L | solubility water: 1 mg/mL | solubility 48 g/L | solubility water: 50 mg/mL |
| potency 36000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency 36000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1057070100 | 04022536067629 |
| 1057079010 | 04022536692753 |
| 1057071000 | 04022536067636 |
| 1057070025 | 04022536067612 |