Merck
137250
L-Methionin
EMPROVE® EXPERT, USP, Ph. Eur., JP
Synonym(e):
(S)-2-Amino-4-methylmercapto-buttersäure, L-2-Amino-4-(methylthio)-buttersäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.21
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
1722294
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
biological source
synthetic
agency
JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥99%
form
powder
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
284 °C (dec.) (lit.), 284 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
Cytotoxicity, tested
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
PHR1241M5308M8439
L-Methionine
SAFC
M8439
L-Methionine
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
JP, USP, Ph. Eur.
agency
traceable to Ph. Eur. M0960000, traceable to USP 1411504
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
agency
-
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
-
assay
99.0-101.0%
assay
≥99%
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
BioXtra
product line
-
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
Application
L-Methionine is an essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung