Fortfahren mit
8.06845
Nonylamine
for synthesis
Synonym(e):
Nonylamine, 1-Aminononane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H21N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.27
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-945-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.37 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
385 °C
pH
>7 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-1 °C
transition temp
flash point 63 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl.NCCCCCCCCC
InChI
1S/C9H21N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10;/h2-10H2,1H3;1H
InChI key
IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N3100174398A2898
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
202 °C/1013 hPa
bp
201 °C (lit.)
bp
201 °C (lit.)
bp
191 °C/15 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
density
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
806845002504022536391588