Fortfahren mit
A2898
4-Aminobiphenyl
≥98%
Synonym(e):
4-Aminodiphenyl, 4-Biphenylamin, 4-Biphenylylamin, 4-Phenyl-anilin, Biphenyl-4-ylamin, NSC 7660, Xenylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-177-1
Beilstein/REAXYS Number:
386533
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
autoignition temp.
842 °F
bp
191 °C/15 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
Nc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2
InChI key
DMVOXQPQNTYEKQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Application
  • Induces DNA damage (carcinogen) in human bladder carcinoma cells and bladder tissue in mouse
  • Synthetic amine ligand for enrichment, depletion and one-step purification of leech proteins
Biochem/physiol Actions
Hepatic tumor initiator in experimental animal model.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
31598A41402561479
description
≥98%
description
analytical standard
description
-
description
-
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
52-54 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
mp
121-124 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
-
form
powder
form
-
bp
191 °C/15 mmHg (lit.)
bp
191 °C/15 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
autoignition temp.
842 °F
autoignition temp.
842 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminobiphenyl
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
92-67-1
CAS No.
92-67-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)