Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 180,00 |
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 226,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.433
bp
201 °C (lit.)
density
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCCCCN
InChI
1S/C9H21N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-10H2,1H3
InChI key
FJDUDHYHRVPMJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥99.5% (GC) | description 98% |
| assay ≥99.5% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid |
| bp 201 °C (lit.) | bp 201 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.433 | refractive index n20/D 1.433 (lit.) |
| density 0.782 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.782 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonylamin
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?