Fortfahren mit
8.04778
Ionone
for synthesis
Synonym(e):
Ionone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
232-396-8
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
€ 47,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.0013 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
potency
4590 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 117 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(C)\C=C\C1C(CCC=C1C)(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI key
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
Application
Ionone for synthesis. CAS 8013-90-9, molar mass 192.3 g/mol.
Analysis Note
Sum α- und β – Isomers (GC): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.935
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.186198.068381.04761
Iodine sublimated for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04761
Iodine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
237 °C/1013 hPa
bp
-
bp
151 °C/1013 hPa
bp
185 °C/1013 hPa
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
density
0.72 g/cm3 at 20 °C
density
4.93 g/cm3 at 20 °C
form
liquid
form
oil
form
liquid
form
solid
transition temp
flash point 117 °C
transition temp
flash point 126 °C
transition temp
flash point 31 °C
transition temp
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
242.6 °F
flash_point_c
117 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
804778005004022536386003