Merck
1.04761
Iod
sublimated for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Iod
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.81
UNSPSC Code:
12141916
EC Index Number:
231-442-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.41 hPa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
form
solid
potency
14000 mg/kg LD50, oral (Rat), 1425 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.4 ( in H2O, saturated solution)
kinematic viscosity
0.57 cSt(116 °C) (liquid)
bp
185 °C/1013 hPa
mp
114 °C
solubility
0.3 g/L
density
4.93 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2100 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChI key
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch): 99,8–100,5 %
Identität: entspricht
Bromid und Chlorid (als Cl): ≤ 0,005 %
Nichtflüchtige Anteile (105 °C): ≤ 0,01 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iod
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system, Thyroid
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c