Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-224-3
NACRES:
NA.22
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
oil
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
oil
potency
2920 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
11.8 cSt(20 °C)
mp
-35 °C
transition temp
flash point 126 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(C)\C=C\C1=C(CCCC1(C)C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI key
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.944 - 0.952
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.944 - 0.952
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Ionone
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
258.8 °F - closed cup
flash_point_c
126 °C - closed cup