Fortfahren mit
8.06838
n-Nonan
for synthesis
Synonym(e):
n-Nonan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.26
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
203-913-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
151 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
5 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
5 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
205 °C
expl. lim.
0.7-5.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
bp
151 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
transition temp
flash point 31 °C
density
0.72 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCC)CCCC
InChI
1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Probing the nucleation mechanism for the binary n-nonane/1-alcohol series with atomistic simulations.: In dieser Studie werden die Nukleationsmechanismen von n-Nonan in Kombination mit 1-Alkoholen durch detaillierte atomistische Simulationen untersucht. Sie bietet Einblicke in molekulare Wechselwirkungen und Phasenverhalten, die für Anwendungen in der chemischen Synthese und Materialwissenschaft von entscheidender Bedeutung sind (Nellas et al., 2006).
  • Enhancement of propranolol hydrochloride and diazepam skin absorption in vitro. II: Drug, vehicle, and enhancer penetration kinetics.: Diese Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Verwendung von n-Nonan als Träger zur Verbesserung der Hautabsorption von pharmazeutischen Verbindungen. Sie untersucht die Kinetik der Wirkstoffpenetration und die Effektivität von n-Nonan für die verbesserte Wirkstoffabgabe durch die Haut (Hori et al., 1992).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,717–0,719
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.047788.1861974250
Nonan analytical standard
Supelco
74250
Nonan
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
oil
form
-
mp
-53 °C
mp
-
mp
-35 °C
mp
−53 °C (lit.)
vapor pressure
5 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
0.0013 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
0.18 psi ( 37.7 °C)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
87.8 °F - closed cup
flash_point_c
31.0 °C - closed cup