Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 53,60 | |
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 147,00 € 110,25 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
powder
autoignition temp.
>100 °C
potency
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
230 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 70 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn](=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/2C8H17.O.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h2*1,3-8H2,2H3;;
InChI key
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 230 °C/1013 hPa | bp >300 °C (decomposes) | bp 148 °C/16 hPa | bp >250 °C/1013 hPa |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| form powder | form powder | form crystals | form solid |
| bulk density 700 kg/m3 | bulk density 650‑750 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
| potency 2500 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency 487 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit) | potency 50 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency 175 mg/kg LD50, oral (Rat) |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
158.0 °F
flash_point_c
70 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
870-08-6
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8035440100 | 04022536382029 |
| 8035440025 | 04022536708690 |