Fortfahren mit
8.03539
Dibutylzinnoxid
for synthesis
Synonym(e):
Dibutylzinnoxid, Dibutyloxostannan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,80
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,30
€ 69,22
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.900,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)2SnO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.94
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
212-449-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
€ 29,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
powder
autoignition temp.
525 °C
potency
487 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
>300 °C (decomposes)
solubility
0.004 g/L
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
650‑750 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn](=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;;
InChI key
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (ex Sn): ≥ 98,0 %
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.035448.204218.04184
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
0.004 g/L
solubility
-
solubility
<1.43 mg/L
solubility
0.32 g/L
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
1.4 g/cm3 at 20 °C
bp
>300 °C (decomposes)
bp
230 °C/1013 hPa
bp
>250 °C/1013 hPa
bp
148 °C/16 hPa
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
powder
form
powder
form
solid
form
crystals
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
target_organs
thymus
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
818-08-6
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
803539902504022536915661
803539000504022536381923
803539025004022536381930