8.20421
Dibutylzinndilaurat
for synthesis
Synonym(e):
Dibutylzinndilaurat, Dibutylbis(lauroyloxy)-zinn, Dibutylbis(lauroyloxy)stannan
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>200 °C
Wirksamkeit
175 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>250 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
25-27 °C
Übergangstemp.
flash point 191 °C
Löslichkeit
<1.43 mg/L
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2C12H23O2.2C4H9.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-4-2;/h2*2-11H2,1H3;2*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
FWFWAXJCZAZGQD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Anlagern von Kohlenstoff-Nanoröhrchen an supramolekulare Polymermatrizen für eine wasserdichte, kontaktlose Selbstheilung: Erläutert den Einsatz von DBTDL bei der Herstellung von fortschrittlichen wasserdichten und selbstheilenden Materialien, die für Innovationen in der Materialwissenschaft und im Ingenieurswesen von Bedeutung sind (Li et al., 2019).
- Verbesserung der biologischen Abbaubarkeit von UV-härtbaren Klebstoffen, die durch ein neuartiges Polyurethan-Acrylat modifiziert wurden: Konzentriert sich auf die Rolle von DBTDL als Katalysator bei der Verbesserung der biologischen Abbaubarkeit von Polyurethan-Acrylaten im Hinblick auf die ökologische Nachhaltigkeit bei chemischen Prozessen (Huang et al., 2016).
- Ein Festkörper-Polymer-Elektrolyt auf Fluorpolycarbonatbasis für Lithium-Metall-Batterien: Untersuchung der katalytischen Rolle von DBTDL bei der Synthese von Polymerelektrolyten für Energiespeicheranwendungen in Verbindung mit Fortschritten in Batterietechnologie und Materialwissenschaft (Wang et al., 2020).
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Zielorgane
thymus
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
372.2 - 379.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
189 - 193 °C - closed cup