Fortfahren mit
8.04184
Dibutyltin dichloride
for synthesis
Synonym(e):
Dibutyltin dichloride, Dibutyldichlorostannane, Dibutyldichlorotin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)2SnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.84
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
211-670-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.0016 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
form
crystals
potency
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
148 °C/16 hPa
mp
37-38 °C
transition temp
flash point 144-148 °C
solubility
0.32 g/L
density
1.4 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2C4H9.2Cl.Sn/c2*1-3-4-2;;;/h2*1,3-4H2,2H3;;;
InChI key
QBJCDRCOQAVMJK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 37 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyltin dichloride
flash_point_c
113 °C - closed cup
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 Oral
target_organs
thymus
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
683-18-1
CAS No.
683-18-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)