Fortfahren mit
71296
PhosphoSafe-Extraktionsreagenz
Novagen′s PhosphoSafe Extraction Buffer efficiently extracts cytosolic proteins from mammalian and insect cells while preserving their phosphorylation state.
Synonym(e):
Protein Extraction Reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
125 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 513,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41106510
€ 142,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
immunoblotting: suitable
application(s)
sample preparation
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
PhosphoSafe Extraktionspuffer ermöglicht eine effiziente Extraktion von zytosolischen Proteinen aus Säugetier- und Insektenzellen unter Aufrechterhaltung des Phosphorylierungszustands. Dieses Reagenz hat die gleiche Zusammensetzung wie das CytoBuster Proteinextraktionsreagenz (Trim 2001), enthält jedoch zusätzlich vier Phosphatasehemmer: Natriumfluorid, Natriumvandat, β-Glycerophosphat und Natriumpyrophosphat. Das PhosphoSafe Extraktionsreagenz ist kompatibel mit Kinaseassays, Analysen von Proteininteraktionen und weiteren Anwendungen. Dieses Reagenz wird in praktischen 25-ml-Flaschen geliefert (1 Flasche für 71296-3, 5 Flaschen für 71296-4).
Features and Benefits
  • Phosphorylierungszustand bleibt bei der Extraktion erhalten
  • Kompatibel mit Kinaseassays
Other Notes
Trim, J.E. and Sawyer, D.L. 2001. inNovations12, 5.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
71009-M7118670584-M
technique(s)
immunoblotting: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Adrienne R Gibson et al.
Cancer research, 80(7), 1401-1413 (2020-02-12)
Pharmacologic ascorbate treatment (P-AscH-, high-dose, intravenous vitamin C) results in a transient short-term increase in the flux of hydrogen peroxide that is preferentially cytotoxic to cancer cells versus normal cells. This study examines whether an increase in hydrogen peroxide is
Global Trade Item Number
SKUGTIN
71296-307790788054229
71296-404055977254006
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. what is recomended volume for 50mg tissue extraction? would you recomend adding protease ihnibitor too? could you share protocol for protein extraction from liver using this phosphosafe extraction reagent?
    1 answer
    1. A protocol for liver tissue particularly is not offered. Here is a protocol for tissue in general:
      Tissue homogenates are prepared by homogenizing tissue in ice-cold PhosphoSafe extraction buffer using 70 ul buffer/mg tissue. Homogenates are incubated at room temperature for 5 mins, sonicated on ice, and then subjected to centrifugation (spun at 16,000 X g, 5 mins, at 4 Celsius). The resulting supernatant is collected (the end-user will want to keep this, and can discard the insoluble pellet). Finally, protein concentration is determined by a protein assay (e.g., Bradford assay).
      To minimize proteolysis, extraction can be performed on ice, and protease inhibitors can be added.
      Please see the link below to access the full product user guide:
      https://www.emdmillipore.com/product/PhosphoSafe-Extraction-Reagent,EMD_BIO-71296#anchor_USP
      Helpful?
  2. I am doing protein isolation from the organic phase remaining after RNA isolation using Trizol/Chloroform. How can I use PhosphoSafe™ Extraction Reagent in this case?
    1 answer
    1. Phosphosafe has been tested for use in aqueous formats such as cell culture supernatants or lysates. The performance of the product in an organic phase following fractionation with Trizol has not been determined. To discuss further, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.