Fortfahren mit
71186
YeastBuster Proteinextraktionsreagenz
Efficient extraction of protein from yeast without mechanical disruption and enzymatic lysis
Synonym(e):
Yeast protein extraction reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 135,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 531,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41106512
€ 135,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
General description
Effiziente Extraktion von Proteinen aus Hefe ohne mechanischen Aufschluss und enzymatische Lyse
Das YeastBuster<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Proteinextraktionsreagenz wurde für eine schnelle, effiziente und schonende Extraktion von aktiven Proteinen aus Hefezellen entwickelt. Eine unter extremen Bedingungen stattfindende, starke mechanische oder chemische Behandlung, die häufig zu einem Abbau der Zielproteine durch Hitze führt, ist bei diesem Reagenz nicht notwendig. Die proprietäre Formulierung verwendet eine Mischung aus mildem Detergens, Proteinstabilisierungspuffer und Tris(hydroxypropyl)phosphin (THP) als Reduktionsmittel (THP-Konzentrat separat erhältlich). Diese leistungsstarke Kombination beseitigt die Uneinheitlichkeiten, die mit dem mühsamen mechanischen Aufschluss von Hefezellen mittels Glaskügelchen-, Ultraschall- und Druckaufschlussverfahren oder dem enzymatischen Verdau mit lytischen β-1,3-Glucanase-Enzymen verbunden sind. Das Reagenz wurde mit den Stämmen Saccharomyces cerevisiae, Pichia pastoris, P. stipidis und Schizosaccharomyces pombe sowie mit Pflanzenzellen getestet.
In der Praxis werden die Zellen durch Zentrifugation geerntet und in YeastBuster suspendiert. Nach einer kurzen Inkubation werden unlösliche Zelltrümmer durch Zentrifugation entfernt und der geklärte Extrakt ist gebrauchsfertig. Neben einer höheren Gesamtproteinausbeute in Rohextrakten und der Rückgewinnung von enzymatisch aktivem Protein sind die Extrakte vollständig kompatibel mit den GST•Bind<TMSYMBOL></TMSYMBOL> und Ni-NTA HIS-BIND® Aufreinigungsmethoden der immobilisierten Metallaffinitätschromatographie (IMAC). Das Reagenz ist in 100- und 500-ml-Größen erhältlich.
Features and Benefits
  • Schonende, schnelle und effiziente Extraktion von Proteinen aus Hefezellen
  • Eliminiert die Uneinheitlichkeiten, die mit Mahl-, Ultraschall- und Druckverfahren für den Aufschluss von Hefezellen verbunden sind
  • Höhere Ausbeute an Gesamtproteinen und enzymatisch aktiven Proteinen
  • Vollständig kompatibel mit Ni-NTA His•Bind und GST•Bind Affinitätsaufreinigungsmethoden
Other Notes
•100 ml oder 500 mlYeastBuster Proteinextraktionsreagenz
•1 ml oder 5 ml100X THP-Lösung
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Legal Information
HIS-BIND is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
70584-M71009-M70922
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast
Verwandter Inhalt
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Mark Zander et al.
Nature plants, 6(3), 290-302 (2020-03-15)
Understanding the systems-level actions of transcriptional responses to hormones provides insight into how the genome is reprogrammed in response to environmental stimuli. Here, we investigated the signalling pathway of the hormone jasmonic acid (JA), which controls a plethora of critically
Global Trade Item Number
SKUGTIN
71186-404055977254051
71186-304055977254044
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Does YeastBuster denature the enzymes that are liberated from yeast? Or generally do most intracellular enzymes retain activity? Thanks.
    1 answer
    1. This product is a proprietary formulation that utilizes a mix of mild detergents and protein stabilization buffer that, when combined with tris(hydroxypropyl)phosphine (THP)
      reducing agent, resulting in higher total protein yields the recovery of enzymatically active proteins.
      Helpful?
  2. Cat #71186 YeastBuster Protein Extraction Reagent inquiry: What are the ingredients of this reagent? Is there a detergent in the reagent? I understand if the actual concentrations are proprietary, but I would appreciate knowing what the ingredients are.
    1 answer
    1. As provided, this proprietary formulation containing ethylene glycol, lithium chloride and Tris(hydroxypropyl)phosphine is in a mixture with mild zwitterionic detergent.