Merck
70584-M
Millipore
BugBuster® Proteinextraktionsreagens
Synonym(e):
Protein Extraction Reagent, Protein Extraction Solution
About This Item
UNSPSC-Code:
41106516
NACRES:
NA.32
Form
liquid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Lagertemp.
10-30°C
Allgemeine Beschreibung
BugBuster® Proteinextraktionsreagens ist für die sanfte Störung der Zellwand von Escherichia coli zum Freisetzen von aktiven Proteinen formuliert. Es bietet eine einfache, schnelle und kostengünstige Alternative zu mechanischen Verfahren wie French-Presse oder Beschallung zum Freisetzen eines exprimierten Zielproteins als Vorbereitung für die Aufreinigung oder andere Anwendungen. Die proprietäre Formulierung setzt auf eine Mischung auf Basis von Tris-Puffer aus nichtionischen und zwitterionischen Detergenzien, die eine Zellwandperforation durchführen kann ohne das Protein zu denaturieren. BugBuster eist außerdem nützlich für die Herstellung von hochreinen Einschlusskörperchen für die anschließende Aufreinigung in Fällen, in denen die exprimierten Proteine unlöslich sind.
Anwendung
BugBuster® Proteinextraktionsreagens wird wie folgt verwendet:
  • zum Lysen von Escherichia coli-BLR (DE3)-Zellen für die Herstellung und Aufreinigung von β-Glucosidase (BglB)
  • als Zelllysepuffer zur Behandlung des Synechocystis-PCC6803-Transkonjugats und zum Messen der Fluoreszenz des gelben Leuchtstoffproteins (YPF)
  • in Lysepuffer zur Aufreinigung von Glutathion-S-Transferase-Hitzeschockproteinfamilie A (Hsp70) Mitglied 8 (GST-HSPA8)
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Patricia Armshaw et al.
Biotechnology for biofuels, 8, 201-201 (2015-12-03)
The use of photosynthetic autotrophs and in particular the model organism Synechocystis PCC6803 is receiving much attention for the production of sustainable biofuels and other economically useful products through metabolic engineering. Optimisation of metabolic-engineered organisms for high-level sustained production of
Dylan Alexander Carlin et al.
PloS one, 12(5), e0176255-e0176255 (2017-05-23)
Accurate modeling of enzyme activity and stability is an important goal of the protein engineering community. However, studies seeking to evaluate current progress are limited by small data sets of quantitative kinetic constants and thermal stability measurements. Here, we report
Tiejian Nie et al.
Autophagy, 17(10), 2923-2938 (2021-05-11)
As a highly dynamic organelle, mitochondria undergo constant fission and fusion to change their morphology and function, coping with various stress conditions. Loss of the balance between fission and fusion leads to impaired mitochondria function, which plays a critical role
Artikel
Citation Spotlight: BugBuster® Protein Extraction Reagent for Efficient Protein Extraction from Bacterial Pathogens
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
Verwandter Inhalt
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Eine Übersicht über Zelllyse- und Proteinextraktionsmethoden, in der verschiedene Techniken beschrieben werden, von der Solubilisierung mit Detergenzien bis hin zur mechanischen Homogenisierung, um den Anforderungen der Forschung gerecht zu werden.