The protocol states to ensure the effects of the buffer are taken into consideration, it is recommended that the dilutions are made in the same buffer as the samples. Any interference from the buffer can then be corrected for in the BSA standard curve. The working reagent is prepared by mixing 50 parts BCA solution with 1 part of 4% Cupric Sulfate. The suitability of the standard dilutions over time has not been evaluated. To ensure accurate results and optimum performance, fresh standard curves should be prepared.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 assays | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 231,00 |
Über diesen Artikel
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
10-30°C
General description
Das Novagen® BCA-Protein-Assaykit kann für die Bestimmung der Proteinkonzentration im Bereich von 20-2000 µg/ml in einer Standard- oder Mikroassay-Konfiguration verwendet werden. Die Kitbestandteile sind ausreichend für die Durchführung von 500 Standardreaktionen (50 µl Proteinprobe plus 1 ml Reagenz) oder 2500 Mikroreaktionen (25 µl Proteinprobe plus 200 µl Reagenz). Ein BSA-Standard (2 mg/ml) für die praktische und zuverlässige Präparation von Standardkurven ist enthalten.
Dieser Assay ist robust und kann in Gegenwart vieler Verbindungen durchgeführt werden. Einige Reagenzien, wie chelierende Reagenzien, starke Säuren oder Basen und Reduktionsmittel, stören die Reduktions- und Chelatbildungsreaktionen, von denen dieser Assay abhängig ist (Brown 1989). Der BCA-Assay ist mit folgenden Novagen Reagenzien für die Proteinextraktion und Lyse kompatibel: BugBuster Proteinextraktionsreagenz, PopCulture Reagenz, CytoBuster Proteinextraktionsreagenz, Reportasol Extraktionspuffer und Insect PopCulture Reagenz. Optionen für das Entfernen oder Verdünnen störender Substanzen sind in der Kitbeilage beschrieben.
Other Notes
•15 ml4 % Kupfersulfat
•3 x 1 mlBSA-Standard, 2 mg/ml
Kessler, R. J. and Fanestil, D. D. 1986. Anal. Biochem 159, 138.
Wiechelman, K., et al. 1988. Anal. Biochem.175, 231.
Brown, R., et al. 1989. Anal. Biochem.180, 136.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 71285-3 | 07790788060435 |
-
Good morning, can the standard's dilutions be reutilized for different days or should be discarted after one use? Should we add a standard curve every time that we want to measure proteins?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can this work to determine the amount of Human Serum Albumin or it's only working for BSA?
1 answer-
Yes, this kit will determine the protein content of a given sample, including Human Serum Albumin (HSA). If desired, HSA may be substituted in place of BSA, in generating a standard curve.
Helpful?
-
-
Hallo, ist das Assay mit DMEM Medium und Phenol Rot kompatibel?
1 answer-
Phenol Red has been found to interfere with this kit. DMEM compatibility will depend on its composition. Please see below for identified interfering substances. Additional information is available in the Substance Compatibility section of the product user guide, pages 5 - 7, at the link below:
https://www.emdmillipore.com/US/en/product/BCA-Protein-Assay-Kit,EMD_BIO-71285#anchor_USPHelpful?
-