Fortfahren mit
1.10307
Protein Kit, photometric
photometric, 0.5-10 g/L (Protein), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
€ 133,50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.21
€ 133,50
Listenpreis€ 178,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Protein Kit, photometric, 0.5-10 g/L (Protein), Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 250 tests
analyte chemical class(es)
proteins
measuring range
0.5-10 g/L (Protein)
technique(s)
photometry: suitable
pH
13.2 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Biuret Method)
storage temp.
2-8°C
General description
Biuret Method, reagent solution for approx. 250 determinations Proteins form a blue-violet complex in alkaline copper sulfate solution containing tartrate (Biuret reagent). The absorbance of the solution is normally measured at 546 nm. The protein concentration of the sample can be determined by calibrating with a protein standard solution.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
71285-MB3934TP0200
detection method
photometric (Biuret Method)
detection method
-
detection method
-
detection method
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
measuring range
0.5-10 g/L (Protein)
measuring range
-
measuring range
-
measuring range
-
usage
sufficient for 250 tests
usage
-
usage
-
usage
sufficient for ~50 manual assays
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110307050004022536123752