Fortfahren mit
B9643
Bicinchoninsäure -Lösung
Synonym(e):
BCA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 437,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352106
Form:
liquid
€ 437,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
suitability
suitable for determination of protein concentration
General description
Die Proteinbestimmung ist einer der häufigsten Vorgänge in der biochemischen Forschung. Bicinchoninsäurelösung wird im Bicinchoninsäure-Assay (BCA-Assay) verwendet, der dem Lowry-Protein-Assay entspricht. Beide beruhen auf der Bildung eines Cu2+-Proteinkomplexes unter alkalischen Bedingungen, gefolgt von der Reduktion des Cu2+ auf Cu1+. Das Ausmaß der Reduktion ist proportional zum vorhandenen Protein. Der BCA-Assay weist eine höhere Empfindlichkeit auf und eignet sich besser als das Biuret- oder Lowry-Protein-Assay.
Application
Dieses Produkt wird üblicherweise für die Protein-Bestimmung nach der Bicinchoninsäure (BCA)-Methode verwendet.
Bicinchoninsäurelösung (Bicinchoninsäure-Protein-Assay-Kit) wird verwendet:
  • zur Bestimmung des Gesamtproteingehalts bei der Quantifizierung von Bromelain, das mithilfe von wässrigen mizellaren Zweiphasensystemen ionischer Flüssigkeiten als Co-Tenside aus den Stängelresten der Ananas extrahiert wurde.
  • zur Bestimmung von Rinderserumalbumin (BSA) in einer biomimetischen Kalziumphosphatbeschichtung, die auf Platten aus einer Titanlegierung kopräzipitiert wurde.
Features and Benefits
  • Er ist einfach anzuwenden.
  • Der Farbkomplex ist stabil.
  • Es besteht eine geringere Anfälligkeit gegenüber Detergenzien.
  • Er ist auf einen breiten Bereich von Proteinkonzentrationen anwendbar.
Packaging
Ebenfalls erhältlich als Teil des Bicinchoninsäure-Kits für die Proteinbestimmung (BCA-1).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
71285-MBCA1D8284
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
powder
suitability
suitable for determination of protein concentration
suitability
-
suitability
-
suitability
-
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)