Fortfahren mit
TP0100
Gesamtprotein-Kit, Micro
Synonym(e):
Bradford
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 434,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
€ 434,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
wavelength 595 nm
total test time 2 min
working reagent stability 18-26°C for 2 weeks
dynamic range 50 mg/dL 0.5 g/L
Quality Segment
parameter
18-26 °C temperature, 50 μL sample volume
storage temp.
2-8°C
General description
Protein determination is one of the most common operations performed in biochemical research. Total protein kit, micro provides a simple, rapid, and highly sensitive method requiring only 50 μL or less sample.
Application
Geeignet für die Proteinbestimmung für Proben von bis zu 0.5 mg/mL.
Kolorimetrisch, Endpunkt
Total protein kit, micro has been used to determine:
  • total protein in the bacterial homogenate by Bradford method
  • total protein content by the Bradford microassay from the tissue extracts[1]
  • serum total protein
  • soluble protein content by the Bradford method from leaves
Biochem/physiol Actions
Brilliant Blue G (Coomassie-Blau) reagiert mit Protein in einem Säure-Alkohol-Medium zu einem blauen Farbstoff-Protein-Komplex. Die Farbe, gemessen bei 595 nm, ist proportional zur Proteinkonzentration.
Total protein kit, micro can be used to determine the concentration of proteins in solution.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TP0200PROTTOTPE0230
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
wavelength 595 nm
total test time 2 min
working reagent stability 18-26°C for 2 weeks
dynamic range 50 mg/dL 0.5 g/L
description
wavelength 500-750nm
description
-
description
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
parameter
18-26 °C temperature, 50 μL sample volume
parameter
18-26 °C temperature, 200 μL sample volume
parameter
-
parameter
-
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Protein Standard 5 mL
    SDB
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
132.8 °F
flash_point_c
56 °C
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)