Fortfahren mit
71085
KOD DNA-Polymerase
High fidelity DNA polymerase designed for accurate PCR amplification of DNA templates for general cloning and cDNA amplification applications.
Synonym(e):
High fidelity PCR, High fidelity polymerase, KOD polymerase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 U
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 457,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106314
Assay:
≥90% (homogenous band, SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
2.5 unit/μL
€ 457,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
assay
≥90% (homogenous band, SDS-PAGE)
usage
sufficient for 250 reactions
5′ exonuclease activity
<2%, 74 °C (1 h incubation in a reaction with 5′-labeled λ/Sca I digest, per unit enzyme)
secondary activity
nicking (none detected)
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, High Fidelity PCR, dNTPs included, hotstart: no
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
concentration
2.5 unit/μL
technique(s)
PCR: suitable
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
Thermococcus kodakaraensis ... TK_RS00010(3233723)
General description
Die PCR beinhaltet die Replikation eines DNA-Templates durch eine thermostabile DNA-Polymerase. Die Prozessivität, Spezifität und Wiedergabetreue des verwendeten Polymerase-Enzyms können die Effizienz, Reproduzierbarkeit und Ausbeute der PCR-Reaktion beeinflussen. Bei der High-Fidelity-PCR wird eine DNA-Polymerase mit einer geringen Fehlerrate eingesetzt und somit ein hoher Genauigkeitsgrad der Replikation der Ziel-DNA erreicht. Die Genauigkeit ist entscheidend, wenn die genaue Sequenz-Amplifikation des Zielgens notwendig ist, beispielsweise bei direkter Sequenzierung oder Klonierung zur Downstream-Proteinexpression. Untersuchungen können durch unerwünschte Mutationen gravierend beeinträchtigt werden.
Unsere Analyse hat gezeigt, dass KOD-Enzyme eine gute Wahl für eine schnelle und genaue PCR mit hoher Ausbeute sind. Unsere Molekularbiologen arbeiten an der Entwicklung und Formulierung von Polymerasen mit der höchsten Spezifität, Wiedergabetreue und Ausbeute bei der PCR-Amplifikation. Weiterhin erhöhen optimierte Pufferzusammensetzungen sowie praktische Master-Mixe und Zyklierungsparameter die Benutzerfreundlichkeit und Reproduzierbarkeit der Daten. Die KOD DNA-Polymerase (vormals KOD HiFi DNA-Polymerase) ist eine rekombinante Form der Thermococcus kodakaraensis KOD1 DNA-Polymerase[1]. KOD ist eine thermostabile DNA-Polymerase, die die Ziel-DNA bis zu 6 kbp mit höchster Genauigkeit und Ausbeute für PCR-Anwendungen[2] amplifiziert. Die 3′→5′ exonukleaseabhängige Korrekturleseaktivität des Enzyms führt zu einer niedrigeren PCR-Mutationsfrequenz als alle anderen handelsüblichen DNA-Polymerasen. Die Verlängerungsrate ist 5 Mal höher bzw. die Prozessivität ist 10 bis 15 Mal höher als die der Pfu DNA-Polymerase, was bei einer kurzen Reaktionszeit zu einer höheren Genauigkeit und stabileren Ausbeute führt. Das Enzym erzeugt stumpfendige PCR-Produkte, die für das Klonen mit den Kits Novagen Perfectly Blunt® und LIC Vector geeignet sind.
Application
KOD DNA-Polymerase wird in der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) mit hoher Wiedergabetreue[3][4] zum Amplifizieren der gewünschten SARS-CoV-2-N-Konstrukte eingesetzt.[5]
Features and Benefits
  • Höhere Wiedergabetreue als die Pfu DNA-Polymerase, ausgezeichnet zum Klonen
  • Doppelt so schnelle Extensionsgeschwindigkeit der Ausbeute im Vergleich zu Taq DNA-Polymerase und fünf Mal schneller als Pfu DNA-Polymerase
  • Höhere Prozessivität sequenzieller Nukleotidpolymerisation, beträgt das 10- bis 15-Fache der von Pfu und Tli DNA-Polymerasen
  • Amplifiziert Plasmid- und Lambda-DNA-Templates bis zu 6 kbp
  • Amplifiziert genomische DNA-Templates bis zu 2 kbp
  • Keine verkürzten Amplifikationsprodukte
Other Notes
  • 250 U KOD DNA-Polymerase (2,5 U/μL)
  • 1 mL 10X Puffer Nr. 1 für KOD DNA-Polymerase (pH 8,0)
  • 1 mL 10X Puffer Nr. 2 für KOD DNA-Polymerase (pH 8,8)
  • 1 mL 25 mM MgCl
  • 1 mL dNTP-Gemisch (je 2 mM)
Eine Einheit ist definiert als die Enzymmenge, die die Umsetzung von 10 nmol dNTP in eine in Säure unlösliche Form in 30 Minuten bei 75°C in einer Reaktion katalysiert, die 20 mM Tris-HCl (pH-Wert 7,5 bei 25°C), 8 mM MgCl₂, 7,5 mM DTT, 50 µg/mL BSA, jeweils 150 µM dATP, dCTP, dGTP, dTTP (eine Mischung aus unmarkiertem und [3H]dTTP) und 150 µg/mL aktivierte Kalbsthymus-DNA enthält.
Legal Information
Der Kauf dieses Produkts schließt eine Immunität gegen eine Klage unter den in der Produktbeilage angegebenen Patenten ein, wonach nur die erworbene Menge für die internen Forschungszwecke des Käufers verwendet werden darf. Es werden keine anderen Patentrechte (wie z. B. 5′-Nukleaseprozess-Patentrechte) übertragen, weder ausdrücklich noch implizit noch durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Perfectly Blunt is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
71086D8045D4545
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
assay
≥90% (homogenous band, SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
Gene Information
Thermococcus kodakaraensis ... TK_RS00010(3233723)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
concentration
2.5 unit/μL
concentration
1.0 U/L
concentration
5 units/μL
concentration
5 units/μL
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
pictograms
Exclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Der Zweck der Hot-Start-PCR besteht darin, die PCR-Reaktion zu hemmen, um die unspezifische Amplifikation zu reduzieren, die Bildung von Primer-Dimeren zu verhindern und die Produktausbeute zu erhöhen.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Daisuke Miki et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2200, 121-146 (2020-11-12)
CRISPR/Cas9 system has emerged as a powerful genome engineering tool to study gene function and improve plant traits. Genome editing is achieved at a specific genome sequence by Cas9 endonuclease to generate double standard breaks (DSBs) directed by short guide
M Takagi et al.
Applied and environmental microbiology, 63(11), 4504-4510 (1997-11-15)
The DNA polymerase gene from the archaeon Pyrococcus sp. strain KOD1 (KOD DNA polymerase) contains a long open reading frame of 5,013 bases that encodes 1,671 amino acid residues (GenBank accession no. D29671). Similarity analysis revealed that the DNA polymerase
Damien Jacot et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2071, 125-141 (2019-11-24)
The phylum Apicomplexa groups numerous pathogenic protozoan parasites including Plasmodium, the causative agent of malaria, Cryptosporidium which can cause severe gastrointestinal infections, as well as Babesia, Eimeria, and Theileria that account for considerable economic burdens to poultry and cattle industry.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
71085-307790788057848
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can you please recalculate to micro molar concentration?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is prepared and offered based on activity. The specific enzyme is determined to be >90% pure based on SDS PAGE electrophoresis, but the concentration of enzyme in this solution is not determined. The concentration may only be reported as units per microliter.
      Helpful?
  2. Hello, Is this the wild type version of KOD polymerase? Or has it been mutated to improve fidelity/processivity? Thanks, Matt
    1 answer
    1. This is the wild-type version of KOD polymerase.