Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
usage
sufficient for 1000 reactions, sufficient for 200 reactions
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, High Fidelity PCR, dNTPs included, hotstart
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
concentration
1.0 U/L
technique(s)
PCR: suitable
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Quelle: Rekombinante Thermococcus kodakaraensis KOD1-DNA-Polymerase wird in E. coli exprimiert
Konzentration: 1,0 E/l
Nicking-Aktivität: Nicht nachweisbar
Amplifikationseffizienz: Funktionelle PCR; gehemmte Aktivität bei 21 °C verifiziert
Lagerung: -20°C
*Von Toyobo hergestellt und von EMD vertrieben. Nicht verfügbar in Japan.
Hinweis: Der Erwerb dieses Produkts schließt eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren in Zusammenhang mit den in der Produktbeilage angegebenen Patenten ein, wonach nur die erworbene Menge für die internen Forschungszwecke des Käufers verwendet werden darf. Es werden keine anderen Patentrechte (wie z. B. 5-Nukleaseprozess-Patentrechte) übertragen, weder ausdrücklich noch implizit noch durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Application
- Amplifikation von genomischer DNA mit hoher Wiedergabetreue für die Sequenzierung nach Sanger.[1]
- Amplifikation von genomischer DNA zum Screenen von Einzelzell-Klonen für die homozygotische Entfernung des des Ziel-Exons.[2]
- Amplifikation von spezifischen Genfamilien auf der genomischer DNA, die aus Lymphomzellen von Mäusen isoliert wurde.[3]
Features and Benefits
- Hohe Genauigkeit: Ungefähr 80 Mal höhere Wiedergabetreue als konventionelle Taq-DNA-Polymerase
- Long & Accurate PCR: Amplifiziert genomische DNA bis zu 12 kbp sowie Plasmid- und Lambda-DNA-Matrizen bis zu 21 kbp mit geringer Fehlerrate
- Amplifiziert GC-reiche Regionen effizient
- Das Antikörper-vermittelter Hot-Start-Merkmal verringert das Fehlpriming und die Primer-Dimer-Bildung
- Erzeugt PCR-Produkte mit stumpfem Ende, die sich für das Klonen eignen
- Praktische Einrichtung bei Raumtemperatur, die mit Automatisierung kompatibel ist
- Kompatibel mit ortsspezifischen Mutagenese-Protokollen
- Optimaler KOD Hot-Start-Puffer für PCR-Leistung über ein breites Spektrum von Zielen hinweg
Other Notes
•1,2 mL oder 5 × 1,2 mL10X PCR-Puffer für KOD Hot Start DNA-Polymerase
•1 mL oder 5 × 1 mL25 mM MgSO₄
•1 mL oder 5 × 1 mLdNTP Mix (je 2 mM)
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR |
| concentration 1.0 U/L | concentration 2.5 unit/μL | concentration - | concentration 1 unit/μL |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Artikel
Der Zweck der Hot-Start-PCR besteht darin, die PCR-Reaktion zu hemmen, um die unspezifische Amplifikation zu reduzieren, die Bildung von Primer-Dimeren zu verhindern und die Produktausbeute zu erhöhen.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Verwandter Inhalt
We strive to provide up-to-date PCR protocols for your greatest experimental challenges. In this guide, we share our collective expertise on technical applications of PCR to help you achieve high fidelity gene amplification using our optimized protocols for minimal sample processing. This guide includes information on sample preparation, primer design, PCR reagent set up, and thermocycling parameters. We’ve provided detailed guidelines for product usage in technical bulletins available on product-specific pages on our website.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 71086-10000SP | 04054839556746 |
| 71086-7000UN | 04061839406773 |
| 71086-1000SP | 04061839406766 |
| 71086-3 | 07790788053017 |
| 71086-5 | 04055977271720 |
| 71086-4 | 07790788060268 |