Fortfahren mit
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
usage
sufficient for 1500 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 50 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart: no, Standard PCR
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
concentration
5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) DNA sequencing: suitable, PCR: suitable |
| biological source enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus) | biological source enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus) | biological source - | biological source bacterial (Thermus aquaticus) |
| concentration 5 units/μL | concentration 5 units/μL | concentration 5 unit/μL | concentration - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in E. coli |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - | application(s) genomic analysis |
| suitability suitable for PCR and automated sequencing reactions | suitability suitable for PCR and automated sequencing reactions | suitability suitable for PCR | suitability suitable for molecular biology |
General description
Application
- Beim Prozess der DNA-Extraktion (während der Genamplifikation und -sequenzierung)
- Bei der Genotypisierung[2]
- Bei der Polymerase-Kettenreaktionen (PCR) zur Untersuchung der konstitutiven Erzeugung von ENA-78 (epitheliales, Neutrophile aktivierendes Peptid 78) und IL-8 (Interleukin-8).[3]
- Zur Amplifikation von RNA aus primären Endothelzellen durch konventionelle PCR[4]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Für die MgCl2-Optimierung wird MgCl2 in einem separaten Röhrchen bereitgestellt
- Wiederholtes Erhitzen auf 95 °C führt zu keiner signifikanten Aktivitätsminderung
Packaging
Other Notes
Legal Information
Comparable product
Ähnliches Produkt
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
9036-19-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Die Polymerase-Kettenreaktion ist eine der am häufigsten verwendeten Techniken in der Molekularbiologie. Der PCR-Prozess besteht aus drei Hauptschritten: Denaturierung, Hybridisierung und Elongation
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
The polymerase chain reaction is one of the most widely used techniques in molecular biology. The PCR process consists of three main steps, Denaturation, Annealing & Extension
Protokolle
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.
Hot start dNTP protocol enhances specificity in PCR by blocking DNA polymerase nucleotide incorporation during PCR.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Lernen Sie die Schritte des Standard-PCR-Protokolls kennen und überprüfen Sie die Reagenzienlisten oder Zyklusparameter. Diese Methode zur routinemäßigen PCR-Amplifikation von DNA verwendet Standard-Taq-DNA-Polymerase.