Merck
D8045
AccuTaq LA DNA-Polymerase
High fidelity Taq enzyme, with 10X buffer & DMSO
Synonym(e):
High Fidelity DNA polymerase, High fidelity PCR, Long range PCR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106314
NACRES:
NA.55
MDL number:
Concentration:
5 units/μL
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 125 reactions, sufficient for 1500 reactions, sufficient for 500 reactions
feature
Long & Accurate PCR, dNTPs included: no, hotstart: no
concentration
5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
AccuTaq long and accurate (LA) DNA-Polymerase ist eine Kombination aus Taq-DNA-Polymerase und einer kleinen Menge Polymerase, die eine zum Korrekturlesen erforderliche 3‘→5‘-Exonukleaseaktivität aufweist. Sie ermöglicht die Amplifikation von genomischen Zielen mit einer Größe von mehr als 20 kb. Diese Mischung steigert die Länge der Amplifikationsprodukte, indem die Korrekturlese-Polymerase zum Reparieren von endständigen Fehleinbindungen verwendet wird. Diese Reparatur ermöglicht es der Polymerase, die Verlängerung des wachsenden DNA-Strangs fortzusetzen. Nach der Korrekturleseaktivität weisen die Endprodukte meistens ein stumpfes Ende auf.
Application
AccuTaq LA DNA-Polymerase erzeugt lange DNA-Amplikone für:
  • Mutationsanalyse
  • Klonen von Genen
  • DNA-Sequenzierung
  • Erstellung von cDNA-Bibliotheken
  • Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
  • Direkte PCR
Features and Benefits
  • Höhere Genauigkeit, bis zu 6,5 Mal genauer als Taq-DNA-Polymerase
  • Effiziente und präzise Herstellung von Amplikons mit einer Größe von bis zu 22 kb auf genomischen Templates und von bis zu 40 kb auf weniger komplexen Templates wie der DNA von Lambda-Phagen oder Bakterien.
Packaging
Für eine verbesserte Amplifizierung komplexer Templates wird das Enzym mit einem optimierten 10× Reaktionspuffer geliefert. Ein separates Fläschchen DMSO ist enthalten. Wenn DMSO bei manchen komplexen PCR-Targets mit einer endgültigen Konzentration von 1–4 % zur Reaktion hinzugefügt wird, kann dies die Ausbeute steigern und die Zuverlässigkeit des Systems verbessern.
Other Notes
AccuTaq LA DNA-Polymerase ist eine optimierte Mischung der hochwertigen Taq-DNA-Polymerase von Sigma mit einer kleinen Menge zusätzlicher Polymerase, die 3′→5′-Exonuklease- oder Korrekturleseaktivität an den Tag legt. Dank der Beifügung dieses korrekturlesenden Enzyms zu Taq in genau der richtigen Menge werden Einbaufehler korrigiert, wodurch längere und präzisere PCR-Amplikone entstehen.
AccuTaq LA DNA-Polymerase und den 10x Puffer bei -20 °C lagern. DMSO bei Raumtemperatur aufbewahren. Ein Schmelzen von gefrorenem DMSO bei ~30 °C hat keine Auswirkungen auf die Leistung.
Eine Einheit baut 10 nmol der gesamten dNTPs in 30 Minuten bei 74 °C in säurefällbare DNA ein.
Legal Information
Der Kauf dieses Produkts schließt eine Immunität gegen eine Klage unter den in der Produktbeilage angegebenen Patenten ein, wonach nur die erworbene Menge für die internen Forschungszwecke des Käufers verwendet werden darf. Es werden keine anderen Patentrechte (wie z. B. 5′-Nukleaseprozess-Patentrechte) übertragen, weder ausdrücklich noch stillschweigend noch durch Rechtsschein. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5.789.224, 5.618.711, 6.127.155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5.079.352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Verwendungen unter Roche-Patenten erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
AccuTaq is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)