Fortfahren mit
69449
Kompetente BL21-Zellen – Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Synonym(e):
BL21 cell line, Novagen competent cells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.4 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 194,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
€ 194,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kompetente BL21-Zellen – Novagen, BL21 host strain is the most widely used host background and has the advantage of being deficient in both lon and ompT proteases.
biological source
Escherichia coli
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
cell transformation
transformation efficiency: >2×107 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
BL21 ist der am häufigsten verwendete Wirtshintergrund und hat den Vorteil, dass ihm sowohl die lon- (1) als auch die ompT-Proteasen fehlen.
Der BL21-Wirtsstamm ist der am häufigsten verwendete Wirtshintergrund und hat den Vorteil, dass ihm sowohl die lon- als auch die ompT-Proteasen fehlen.
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier zu finden.
Other Notes
1. Phillips, T. A., Van Bogelen, R. A., and Neidhardt, F. C. (1984) J. Bacteriol.
159, 283–287.
0,4 ml1 mlKomponente
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlKompetente BL21-Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•10 µl10 µlTest-Plasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
712276905371209
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
Werkzeuge für die Plasmidpräparation, in vitro Transkription, mRNA-Reinigung und LNP-Formulierung in der mRNA-basierten Impfstoff- und Therapieentwicklung.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Pinku Sarmah et al.
Cell reports, 42(3), 112140-112140 (2023-02-27)
Signal-sequence-dependent protein targeting is essential for the spatiotemporal organization of eukaryotic and prokaryotic cells and is facilitated by dedicated protein targeting factors such as the signal recognition particle (SRP). However, targeting signals are not exclusively contained within proteins but can
John Maciejowski et al.
Developmental cell, 41(2), 143-156 (2017-04-26)
The spindle assembly checkpoint kinase Mps1 not only inhibits anaphase but also corrects erroneous attachments that could lead to missegregation and aneuploidy. However, Mps1's error correction-relevant substrates are unknown. Using a chemically tuned kinetochore-targeting assay, we show that Mps1 destabilizes microtubule attachments
Michio Nakaya et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 746, 317-327 (2011-05-25)
Heterotrimeric G proteins are composed of α, β, and γ subunits. G proteins can be activated by a large number of cell-surface hepathelical receptors and can transduce signals from these receptors to various intracellular signaling molecules. When G protein-coupled receptors
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N3625-1G04061826116968
69449-304055977274318