Fortfahren mit
71209
Kompetente (DE3)pLysS-Zellen, Set 1 – Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 318,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
€ 318,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kompetente (DE3)pLysS-Zellen, Set 1 – Novagen,
Quality Level
biological source
Escherichia coli
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Dieses Produkt fällt unter die Lizenz der Brookhaven National Labs. Kommerzielle Einrichtungen müssen vor dem Kauf eine Lizenz für Forschungszwecke erwerben. Wenden Sie sich bitte an Ihre Lizenzierungsabteilung, um sich zu vergewissern, dass Ihr Unternehmen bereits eine Lizenz für Forschungszwecke besitzt.
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier zu finden.
Other Notes
•0,2 mlKompetente BL21(DE3)pLysS-Zellen
•0,2 mlKompetente BLR(DE3)pLysS-Zellen
•0,2 mlKompetente HMS174(DE3)pLysS-Zellen
•0,2 mlKompetente Tuner(DE3)pLysS-Zellen
•10 µlTest-Plasmid
•4 × 2 mlSOC-Medium
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
712076928469454
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
71209-304055977271096