Merck
71227
Kompetente NovaBlue GigaSingles Zellen – Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kompetente NovaBlue GigaSingles Zellen – Novagen, NovaBlue GigaSingles Competent Cells produce greater than 1 × 10⁹ colonies/µg plasmid DNA for cloning applications requiring high-efficiency transformations.
biological source
Escherichia coli
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
cell transformation
transformation efficiency: 1×109 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier zu finden.
Kompetente NovaBlue GigaSingles Zellen produzieren mehr als 1 × 10⁹ Kolonien/µg Plasmid-DNA für Klonierungsanwendungen, die hocheffiziente Transformationen erfordern.
Kompetente NovaBlue-Zellen sind für routinemäßige molekulare Klonierungsanwendungen bestimmt. NovaBlue ist ein K-12-Stammderivat, das eine hohe Transformationseffizienz bietet, die Plasmidstabilität fördert und Blue-/Whitescreening mit geeigneten Plasmiden ermöglicht. Kompetente
NovaBlue GigaSingles Zellen produzieren mehr als 1 × 109 Kolonien/µg Plasmid-DNA für Klonierungsanwendungen, die hocheffiziente Transformationen erfordern.
Features and Benefits
  • Garantierte Effizienz von >1 × 10⁹ cfu/µg
  • Ideal für hocheffizientes Klonieren
  • Hochwertige Plasmid-DNA-Präparate
  • Einfach zu verwendendes Singles Format
  • Unter Anwendung einer optimierten chemischen Methode hergestellt
Other Notes
•11 oder 22 × 50 µlKompetente Zellen
•2 oder 4 × 2 mlSOC-Medium
•10 µlTest-Plasmid (ampicillin-resistent)
Legal Information
GigaSingles ist eine Marke von EMD Biosciences, Inc., Madison, WI USA.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
71227-404055977271126
71227-304055977271119