Fortfahren mit
69053
Kompetente BLR(DE3)-Zellen – Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Synonym(e):
Competent cells for cloning
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.4 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 290,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
€ 146,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kompetente BLR(DE3)-Zellen – Novagen, BLR is a recA derivative of BL21 that improves plasmid monomer yields and may help stabilize target plasmids containing repetitive sequences.
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
cell transformation
transformation efficiency: >2×106 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Genotyp: F-ompT hsdSB(rB- mB-) gal lac ile dcm Δ(srl-recA)i306::Tn10 (tetR)(DE3)
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
BLR ist ein recA--Derivat von BL21, das die Ausbeute an Plasmidmonomeren verbessert und zur Stabilisierung von Zielplasmiden beitragen kann, die repetitive Sequenzen enthalten oder deren Produkte den Verlust des DE3-Prophagen verursachen können (1, 2).
DE3 weist darauf hin, dass der Wirt ein Lysogen von λDE3 ist und daher eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerase-Gens enthält, das durch den lacUV5-Promoter kontrolliert wird. Solche Stämme eignen sich zur Herstellung von Protein aus Zielgenen, die in pET-Vektoren kloniert werden, wobei IPTG als Induktor verwendet wird.
BLR ist ein recA-Derivat von BL21, das die Ausbeute an Plasmidmonomeren verbessert und zur Stabilisierung von Zielplasmiden mit repetitiven Sequenzen beitragen kann.
Other Notes
1. A. Roca (U. of Wisconsin), personal
communication.
2. Studier, F. W. (1991) J. Mol. Biol. 219,
37-44.
0,4 ml1 mlKomponente
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlKompetente BLR(DE3)-Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•2 ng2 ngTest-Plasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
This product is sold for internal research use only. Any commercial use of this product, its components, and/or any derivatives thereof (including but not limited to proteins produced using the product or its components) (together and hereinafter the “EMD Product”) requires signature of a written commercial use agreement with EMD Millipore Corporation or its successor-in-interest. Commercial use shall include but not be limited to: (1) use of the EMD Product to manufacture products for sale to third parties; (2) use of the EMD Product to provide services, information, or data to third parties in exchange for consideration; (3) use of the EMD Product for therapeutic, diagnostic or prophylactic purposes (including as part of a device, chip, assay or other product); or (4) resale of the EMD Product, whether or not such EMD Product is resold for research use. Nothing contained herein shall be deemed to represent or warrant that additional third party rights are not required for use of the EMD Product. Please direct any questions on these use restrictions to: licensing@milliporesigma.com.
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)