Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 pmol | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 161,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352208
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
T7 Promoter Primer, Mr: 6106
Other Notes
5′-TAATACGACTCACTATAGGG-3′
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form lyophilized | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - | storage condition - |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 69348-3 | 04055977259216 |