Fortfahren mit
8.41016
4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol
≥98%
Synonym(e):
4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol, 4-(2-Pyridinylazo)-1,3-dihydroxybenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.21
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
214-528-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,16H,(H,12,14)/b13-9-
InChI key
VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
General description
for synthesis
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.417131.075938.22303
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
assay
≥98%
assay
≥91.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
841016000504022536626017