S3887
Streptavidin–β-Galactosidase conjugate
streptavidin 1-2 units/mg protein, lyophilized powder
Synonym(e):
Streptavidin–beta-Galactosidase conjugate
Empfohlene Produkte
Markierung
beta-galactosidase tagged
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
streptavidin activity
1-2 units/mg protein
Zusammensetzung
Protein, ≥80% biuret
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
β-galactosidase may be used in genetic, molecular and immunologic detection systems. Active β-galatosidase cleaves the detection molecule X-gal (5-bromo-4-chloro-indolyl-β-D-galactopyranoside) to form an intense blue product that may be detected by chromogenic techniques.
Spezifität
Anwendung
Streptavidin–ß-Galactosidase conjugate has been used in the fusion assay in chinese hamster ovary cells.[1]
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)