Fortfahren mit
69079
Perfect Protein Marker, 10–225 kDa
Synonym(e):
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 assays
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 207,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105337
€ 207,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Die Perfect Protein<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Marker sind ein neuartiges Set von rekombinanten Proteinen mit definierten Größen in geeigneten Abständen. Die Perfect Protein Marker wurden für den routinemäßigen Einsatz in der SDS-Polyacrylamid-Gelektrophorese entwickelt und ermöglichen eine hochpräzise Größenbestimmung unbekannter Proben. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Markern (z. B. Ovalbumin, Serumalbumin usw.) enthalten die Perfect Protein Marker keine Oligosaccharide, die eine anormale Migration, heterogene „unscharfe“ Banden oder eine ungenaue Größenschätzung verursachen. Die Marker sind für die Verwendung mit Coomassie-Blau-Färbung optimiert, können aber in angepassten Mengen auch mit anderen Gel-Färbemethoden (z. B. Silberfärbung, Fluoreszenzfarbstoffe usw.) verwendet werden.
Die Perfect Protein Marker, 15–150 kDa, sind in Proteingrößen von 15, 25, 35, 50, 75, 100 und 150 kDa erhältlich. Jedes Fläschchen enthält 400 g Protein. Eine 5-l-Ladung enthält 0,5 g für jede der Proteingrößen, mit Ausnahme der 50-kDa-Bande, die doppelt so viel Protein (1,0 g) enthält.
Die Perfect Protein Marker, 10–225 kDa, umfassen die oben aufgeführten Proteingrößen und zwei zusätzliche Proteine, 10 kDa und 225 kDa, für Anwendungen, die ein breiteres Größenspektrum erfordern. Jedes Fläschchen enthält 500 g Protein. Eine 5-l-Ladung enthält 0,5 g für jede der Proteingrößen, mit Ausnahme der 50-kDa-Bande, die doppelt so viel Protein (1,0 g) enthält.
Der 4X SDS-Probenpuffer (Best.-Nr. 70607), der separat erhältlich ist, ist eine Standardformulierung, die häufig für die SDS-PAGE-Analyse von Proteinen verwendet wird. Die Lösung enthält DTT zur vollständigen Denaturierung der Disulfidbindungen. Der Puffer kann für die meisten Anwendungen in einer 2-fachen Endkonzentration verwendet werden.
Features and Benefits
• Die Marker werden in der Arbeitsverdünnung in Gel-Ladepuffer geliefert; die Konzentration ist für die Coomassie-Blau-Färbung optimiert
• Rekombinante, unveränderte Marker ergeben scharfe Banden mit genauer Größe
• Erhältlich in zwei Größenbereichen:
15–150 kDa
10–225 kDa
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
69149-M6995969385
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rebeccah A Warmack et al.
The Journal of biological chemistry, 294(32), 12203-12219 (2019-06-27)
Transparency in the lens is accomplished by the dense packing and short-range order interactions of the crystallin proteins in fiber cells lacking organelles. These features are accompanied by a lack of protein turnover, leaving lens proteins susceptible to a number
Csenge Filep et al.
Analytical chemistry, 92(5), 4023-4028 (2020-02-06)
The temperature-dependent migration of molecular weight protein size standards and several biotherapeutic proteins were studied in sodium dodecyl sulfate capillary gel electrophoresis (SDS-CGE) in the interval from 15 to 60 °C using borate cross-linked dextran sieving matrix. Arrhenius plots were
Global Trade Item Number
SKUGTIN
69079-307790788052515
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hi, Can you please let know the packaging volume and the container that the product will be supplied? The packaging details is a bit confusing, as it states 25ml and 100 lane. And also please provide the details of how many microliters to be added to gel?
    1 answer
    1. The recommended volume per gel is 5ul. The package volume is 500ul, thus it is sufficient for 100 lanes or gels. The product is packaged in a 25ml bottle.
      Helpful?
  2. Hello, Please; I used your product Perfect Protein™ Markers, 10-225 kDa, in my Lab for SDS. However, I do not know the band range interpretation. Please, I need assistance with the band range interpretation. I will appreciate any document showing such.
    1 answer
    1. As mentioned on the product detail page, under the "Description" section, the Perfect Protein Markers, 10-225 kDa, include the protein sizes of 10, 15, 25, 35, 50, 75,100,150, and 225kDa . Please refer to page 72 of the brochure linked on the product detail page to see the image of the 10-225 kDa markers.