If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
solid
mol wt
15-600 kDa
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
application(s)
clinical
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Komponenten
Rinder-Thyroglobulin Molekülmasse ~670.000 Da
γ-Globuline aus Rinderblut Molekülmasse ~150.000 Da
Ovalbumin Molekülmasse ~44.300 Da
Ribonuklease A Typ I-A Molekülmasse ~13.700 Da
p-Aminobenzoesäure (pABA) Molekülmasse ~137 Da
Application
- Bewertung der Selektivität und Trennungseffizienz von Größenausschlusschromatografie (SEC) beim Trennen intakter Proteine durch variierenden Durchfluss, Größe der Siliziumdioxidteilchen und Porengröße in der Säule
- Gleichzeitige Bestimmung von oligomerisierten und nitrierten Proteinen durch Größenausschlusschromatografie-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Diodenarraydetektor (SEC-HPLC-DAD)
- Molekülmassentrennung von Proteinen durch Größenausschlusschromatografie, die bei der durch O3 und NO2 eingeleiteten Oxidation, Nitration und Oligomerisierung von Rinderserumalbumin (BSA) als Modellprotein gebildet werden
- Messung der Molekülmassen von zwei rekombinanten Proteinen (TNF-Fluoreszenzsensor (BTN-Kat) und Fluoreszenzsensorinhibitor (ITN-Kat)) durch Größenausschlusschromatografie (SEC) zum Bewerten ihrer Fähigkeit Tumornekrosefaktor (TNF) in vitro zu binden und neutralisieren; sie dienen ferner als Bildgebungsmarkierungen für die nichtinvasive Analyse
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form liquid | form - | form - |
| mol wt 15-600 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| format neat | format multi-component solution | format neat | format single component solution |
| technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
Verwandter Inhalt
Size-exclusion chromatography (SEC) columns and ready-to-use standards facilitate method development and increase robustness of protein SEC methods.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 69385-6X2ML | 04061838241535 |
| 69385-30MG | 04061832769202 |
| 69385-2ML | 04061838241528 |
| 69385-6X30MG | 04061832769219 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
How do you re-suspend this?
1 answer-
Please see "Preparation Instructions" in the Data Sheet on the product page under "Documentation". https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/328/710/69385dat.pdf