Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 assays | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 106,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105337
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Die Perfect Protein<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Western-Marker bestehen aus sieben rekombinanten S•Tag<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-/His•Tag<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-Fusionsproteinen, die bei jeder Western-Blot-Analyse mit einem S-Protein-AP- oder -HRP-Konjugat nachgewiesen werden können. Als zusätzliche Option können die Marker auch mit einem monoklonalen His•Tag-Antikörper und einem AP- oder HRP-konjugierten Sekundärantikörper nachgewiesen werden. Die Perfect Protein Western-Marker dienen als präzise Größenstandards, die gleichzeitig mit den Zielproteinen auf dem Blot erscheinen und so die Unsicherheit und die Ungenauigkeit beseitigen, die mit anderen Methoden verbunden sind.
Um die Handhabung zu vereinfachen, sollten Sie das Perfect Protein AP-Western-Blot-Kit oder das Perfect Protein HRP-Western-Blot-Kit in Betracht ziehen. Eine Version mit vorgefärbten Proteinen zur Verfolgung der Elektrophorese und des Western-Transfers finden Sie in unserer vollständigen Liste der Trail Mix Western-Marker und Blot-Kits.
A.Es wurden zwei parallele Blots mit primären Antikörpern für ein exprimiertes Protein inkubiert, dann mit Anti-Maus-IgG-AP-Konjugat inkubiert und mittels Chemilumineszenz-Detektion verarbeitet. Das S-Protein-AP-Konjugat wurde zusammen mit dem sekundären Antikörper für den Blot auf der linken Seite verwendet. Spuren: 1 – 5 l Perfect Protein Western-Marker; 2 – 10 ng induzierter Zellextrakt; 3 – 1 g uninduzierter Zellextrakt.
B.Der Blot enthält die Perfect Protein Western-Marker sowie aufgereinigte, in Insektenzellen exprimierte GUS, die mit einem GUS-spezifischen monoklonalen Antikörper inkubiert wurde, dann mit Anti-Maus-IgG-HRP-Konjugat und S-Protein-HRP-Konjugat inkubiert und mit chemilumineszentem HRP-Substrat nachgewiesen wurde. Spuren: 1 – 5 l Perfect Protein Western-Marker; 2 – 800 ng aufgereinigtes GUS-Protein.
Um die Handhabung zu vereinfachen, sollten Sie das Perfect Protein AP-Western-Blot-Kit oder das Perfect Protein HRP-Western-Blot-Kit in Betracht ziehen. Eine Version mit vorgefärbten Proteinen zur Verfolgung der Elektrophorese und des Western-Transfers finden Sie in unserer vollständigen Liste der Trail Mix Western-Marker und Blot-Kits.
A.Es wurden zwei parallele Blots mit primären Antikörpern für ein exprimiertes Protein inkubiert, dann mit Anti-Maus-IgG-AP-Konjugat inkubiert und mittels Chemilumineszenz-Detektion verarbeitet. Das S-Protein-AP-Konjugat wurde zusammen mit dem sekundären Antikörper für den Blot auf der linken Seite verwendet. Spuren: 1 – 5 l Perfect Protein Western-Marker; 2 – 10 ng induzierter Zellextrakt; 3 – 1 g uninduzierter Zellextrakt.
B.Der Blot enthält die Perfect Protein Western-Marker sowie aufgereinigte, in Insektenzellen exprimierte GUS, die mit einem GUS-spezifischen monoklonalen Antikörper inkubiert wurde, dann mit Anti-Maus-IgG-HRP-Konjugat und S-Protein-HRP-Konjugat inkubiert und mit chemilumineszentem HRP-Substrat nachgewiesen wurde. Spuren: 1 – 5 l Perfect Protein Western-Marker; 2 – 800 ng aufgereinigtes GUS-Protein.
Features and Benefits
• Der Nachweis von Markern erfolgt einfach durch Zugabe des S-Proteins (AP- oder HRP-Konjugat) oder des monoklonalen Antikörpers His•Tag zur gleichen Inkubation, die auch für den Probennachweis verwendet wird.
• Das S-Protein-Konjugat (in den Kits enthalten) beeinträchtigt weder die Antikörper noch stört es den Streptavidin-Nachweis.
• Es kann mit kolorimetrischen und chemilumineszenten AP- oder HRP-Substraten verwendet werden.
• Rekombinante, unveränderte Marker ergeben scharfe Banden mit genauer Größe.
• Die Marker werden in der Arbeitsverdünnung in Gel-Ladepuffer geliefert; die Konzentration ist für die Western-Detektion optimiert.
• Die Proteingrößen sind 15, 25, 35, 50, 75, 100 und 150 kDa.
• Das S-Protein-Konjugat (in den Kits enthalten) beeinträchtigt weder die Antikörper noch stört es den Streptavidin-Nachweis.
• Es kann mit kolorimetrischen und chemilumineszenten AP- oder HRP-Substraten verwendet werden.
• Rekombinante, unveränderte Marker ergeben scharfe Banden mit genauer Größe.
• Die Marker werden in der Arbeitsverdünnung in Gel-Ladepuffer geliefert; die Konzentration ist für die Western-Detektion optimiert.
• Die Proteingrößen sind 15, 25, 35, 50, 75, 100 und 150 kDa.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Chemicon®, Re-Blot™ |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 69959-3 | 04055977274059 |