Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 assays | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 151,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105337
€ 151,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−20°C
General description
Die Perfect Protein<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Marker sind ein neuartiges Set von rekombinanten Proteinen mit definierten Größen in geeigneten Abständen. Die Perfect Protein Marker wurden für den routinemäßigen Einsatz in der SDS-Polyacrylamid-Gelektrophorese entwickelt und ermöglichen eine hochpräzise Größenbestimmung unbekannter Proben. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Markern (z. B. Ovalbumin, Serumalbumin usw.) enthalten die Perfect Protein Marker keine Oligosaccharide, die eine anormale Migration, heterogene „unscharfe“ Banden oder eine ungenaue Größenschätzung verursachen. Die Marker sind für die Verwendung mit Coomassie-Blau-Färbung optimiert, können aber in angepassten Mengen auch mit anderen Gel-Färbemethoden (z. B. Silberfärbung, Fluoreszenzfarbstoffe usw.) verwendet werden.
Die Perfect Protein Marker, 15–150 kDa, sind in Proteingrößen von 15, 25, 35, 50, 75, 100 und 150 kDa erhältlich. Jedes Fläschchen enthält 400 g Protein. Eine 5-l-Ladung enthält 0,5 g für jede der Proteingrößen, mit Ausnahme der 50-kDa-Bande, die doppelt so viel Protein (1,0 g) enthält.
Die Perfect Protein Marker, 10–225 kDa, umfassen die oben aufgeführten Proteingrößen und zwei zusätzliche Proteine, 10 kDa und 225 kDa, für Anwendungen, die ein breiteres Größenspektrum erfordern. Jedes Fläschchen enthält 500 g Protein. Eine 5-l-Ladung enthält 0,5 g für jede der Proteingrößen, mit Ausnahme der 50-kDa-Bande, die doppelt so viel Protein (1,0 g) enthält.
Der 4X SDS-Probenpuffer (Best.-Nr. 70607), der separat erhältlich ist, ist eine Standardformulierung, die häufig für die SDS-PAGE-Analyse von Proteinen verwendet wird. Die Lösung enthält DTT zur vollständigen Denaturierung der Disulfidbindungen. Der Puffer kann für die meisten Anwendungen in einer 2-fachen Endkonzentration verwendet werden.
Die Perfect Protein Marker, 15–150 kDa, sind in Proteingrößen von 15, 25, 35, 50, 75, 100 und 150 kDa erhältlich. Jedes Fläschchen enthält 400 g Protein. Eine 5-l-Ladung enthält 0,5 g für jede der Proteingrößen, mit Ausnahme der 50-kDa-Bande, die doppelt so viel Protein (1,0 g) enthält.
Die Perfect Protein Marker, 10–225 kDa, umfassen die oben aufgeführten Proteingrößen und zwei zusätzliche Proteine, 10 kDa und 225 kDa, für Anwendungen, die ein breiteres Größenspektrum erfordern. Jedes Fläschchen enthält 500 g Protein. Eine 5-l-Ladung enthält 0,5 g für jede der Proteingrößen, mit Ausnahme der 50-kDa-Bande, die doppelt so viel Protein (1,0 g) enthält.
Der 4X SDS-Probenpuffer (Best.-Nr. 70607), der separat erhältlich ist, ist eine Standardformulierung, die häufig für die SDS-PAGE-Analyse von Proteinen verwendet wird. Die Lösung enthält DTT zur vollständigen Denaturierung der Disulfidbindungen. Der Puffer kann für die meisten Anwendungen in einer 2-fachen Endkonzentration verwendet werden.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form lyophilized | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Novagen® |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 69149-3 | 07790788052522 |