Fortfahren mit
681671
IWP-2
≥97% (HPLC), solid, Wnt antagonist, Calbiochem
Synonym(e):
Wnt-Antagonist II, IWP-2 – CAS 686770-61-6 – Calbiochem, Inhibitor der Wnt-Produktion-2, Wnt-Signalweg-Inhibitor II, Porcn-Inhibitor I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 183,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18N4O2S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 183,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Wnt-Antagonist II, IWP-2 – CAS 686770-61-6 – Calbiochem, The Wnt Antagonist II, IWP-2, also referenced under CAS 686770-61-6, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1NC(=O)CSc3[n]([c](c5c(n3)CCS5)=O)c4ccccc4)ccc(c2)C
InChI
1S/C22H18N4O2S3/c1-13-7-8-15-17(11-13)31-21(23-15)25-18(27)12-30-22-24-16-9-10-29-19(16)20(28)26(22)14-5-3-2-4-6-14/h2-8,11H,9-10,12H2,1H3,(H,23,25,27)
InChI key
WRKPZSMRWPJJDH-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Benzothiazolyl-Acetamid-Verbindung, die die zelluläre Wnt-Prozessierung und -Sekretion hemmt, indem sie die Wnt-Palmitoylierung, die durch das MBOAT(membrangebundene O-Acyltransferase)-Familienmitglied Porcn (vom Stachelschwein) vermittelt wird, selektiv blockiert. IWP-2 hat keinen Einfluss auf den Wnt-/β-Catenin-Signalweg im Allgemeinen und zeigt im Gegensatz zu IWR-1-endo (Best.-Nr. 681669) keine Wirkung auf Wnt-stimulierte zelluläre Reaktionen.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Chen, B., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 100.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
681669681667681674
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (1H-NMR)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jeffrey Aalders et al.
Regenerative therapy, 27, 21-31 (2024-03-18)
Generation of cardiomyocytes from human pluripotent stem cells (hPSCs) is of high interest for disease modelling and regenerative medicine. hPSCs can provide an unlimited source of patient-specific cardiomyocytes that are otherwise difficult to obtain from individuals. Moreover, the low proliferation
Jeffrey Aalders et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 126, 14-24 (2024-01-16)
Pathogenic variants in the FBN1 gene, which encodes the extracellular matrix protein fibrillin-1, cause Marfan syndrome (MFS), which affects multiple organ systems, including the cardiovascular system. Myocardial dysfunction has been observed in a subset of patients with MFS and in
Alex Neagu et al.
Nature cell biology, 22(5), 534-545 (2020-05-06)
Following implantation, the naive pluripotent epiblast of the mouse blastocyst generates a rosette, undergoes lumenogenesis and forms the primed pluripotent egg cylinder, which is able to generate the embryonic tissues. How pluripotency progression and morphogenesis are linked and whether intermediate
Global Trade Item Number
SKUGTIN
681671-10MG04055977225198