Fortfahren mit
681669
IWR-1-endo
≥95% (HPLC), solid, Wnt antagonist, Calbiochem®
Synonym(e):
Wnt-Antagonist I, IWR-1-endo – Calbiochem, Inhibitor der Wnt-Reaktion-1, Wnt-Signalweg-Inhibitor I, TNKS1/2-Inhibitor II, Tankyrase1/2-Inhibitor II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H19N3O3
Molekulargewicht:
409.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Wnt-Antagonist I, IWR-1-endo – Calbiochem, Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, is a cell-permeable inhibitor of TNKS1/PARP5a (IC50 = 131 nM) & TNKS2/PARP5b (IC50 = 56 nM). Suppress Wnt-stimulated transcription activity (IC50 = 180 nM).
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Ein zellpermeables p-Imidobenzamidchinolin, endo-Diastereomer, das nachweislich die Aktivität von TNKS1/PARP5a und TNKS2/PARP5b in In-vitro-Auto-PARsylierungsassays hemmt (IC50 = 131 bzw. 56 nM) und effektiv die Wnt-stimulierte Transkriptionsaktivität in L-Wnt-STF-basierten Reporter-Assays (IC50 = 180 nM) unterdrückt, während es nur wenig Aktivität gegen PARP1 oder PARP2 zeigt (IC50 >18,75 µM). Sowohl IWR-1-endo als auch XAV939 wirken zwar als reversible Inhibitoren des Wnt-Signalwegs und zeigen sowohl in vitro als auch in vivo ähnliche pharmakologische Wirkungen, IWR-1-endo übt seine Wirkung jedoch über eine Interaktion mit Axin aus, während XAV939 direkt an TNKS bindet.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Chen, B., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 100.
Huang, S.M., et al. 2009. Nature461, 614.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
681671218773324411
description
Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, is a cell-permeable inhibitor of TNKS1/PARP5a (IC50 = 131 nM) & TNKS2/PARP5b (IC50 = 56 nM). Suppress Wnt-stimulated transcription activity (IC50 = 180 nM).
description
The Wnt Antagonist II, IWP-2, also referenced under CAS 686770-61-6, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
The Caspase 8 Inhibitor I, Cell-Permeable controls the biological activity of Caspase-8. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
The Dynamin Inhibitor II, MiTMAB, also referenced under CAS 1119-97-7, controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
form
solid
form
solid
form
lyophilized solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)