Fortfahren mit
681674
Wnt-Signalweg-Inhibitor XI, CCT036477 – CAS 305372-78-5 – Calbiochem
The Wnt Pathway Inhibitor XI, CCT036477, also referenced under CAS 305372-78-5, controls the biological activity of Wnt Pathway. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Wnt-Signalweg-Inhibitor XI, CCT036477 – CAS 305372-78-5 – Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.84
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (1H-NMR)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (1H-NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(Nc4ncccc4)c2c3c([nH]c2C)cccc3
InChI
1S/C21H18ClN3/c1-14-20(17-6-2-3-7-18(17)24-14)21(15-9-11-16(22)12-10-15)25-19-8-4-5-13-23-19/h2-13,21,24H,1H3,(H,23,25)
InChI key
IFOHRIXRQPOHQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables Indolderivat, das als Inhibitor der Wnt-Signalübertragung wirkt und eine hemmende Wirkung in einer Reporterzelllinie (IC50 = 4,6 µM) sowie eine Wachstumshemmung in mehreren Krebszelllinien zeigt, nicht durch Veränderung der β-Catenin-Akkumulation, sondern durch Blockierung der Transkription auf der β-Catenin-Ebene. Zeigt eine verringerte Expression von Wnt-Zielgenen in Myc- und Survivin-Luciferase-Reporter-Assays und weist In-vivo-Aktivität auf, indem es die Entwicklung von Zebrafischen bei 20 µM und von Xenopus-Embryonen bei 75 µM blockiert.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Ewan, K., et al. 2010. Cancer Res.70, 5963.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0151681665219332
description
The Wnt Pathway Inhibitor XI, CCT036477, also referenced under CAS 305372-78-5, controls the biological activity of Wnt Pathway. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
-
description
The Wnt Agonist, also referenced under CAS 853220-52-7, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
The β-Catenin/Tcf Inhibitor III, iCRT3 controls the biological activity of β-Catenin/Tcf. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
assay
≥95% (1H-NMR)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid (sticky)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL (warm to 60°C)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)