Fortfahren mit
681667
Wnt-Agonist II, SKL2001 – Calbiochem
The Wnt Agonist II, SKL2001 controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonym(e):
Wnt-Agonist II, SKL2001 – Calbiochem, 5-(Furan-2-yl)-N-(3-(1H-imidazol-1-yl)propyl)-1,2-oxazol-3-carboxamid, Wnt-Signalweg-Aktivator VII
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 252,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 252,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pink-red
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, red
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=NOC(C2=CC=CO2)=C1)NCCCN3C=NC=C3
InChI
1S/C14H14N4O3/c19-14(16-4-2-6-18-7-5-15-10-18)11-9-13(21-17-11)12-3-1-8-20-12/h1,3,5,7-10H,2,4,6H2,(H,16,19)
InChI key
PQXINDBPUDNMPE-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Imidazolyl-Isoxazolamid-Verbindung, die die β-catenin-regulierte Transkription (CRT; wirksame Konz. 10–40 µM) durch Blockierung/Störung der β-Catenin- und Axin-Interaktion hochreguliert und dadurch die β-Catenin-Phosphorylierung (Ser33/Ser37/Thr41/Ser45) und den proteasomalen Abbau verhindert, ohne die Aktivitäten von GSK-3α/β oder 18 anderen Kinasen zu beeinflussen (≤ 8,5 % Hemmung durch 10 µM SKL2001). Es hat sich gezeigt, dass die Aktivierung des Wnt-Signalwegs durch SKL2001 die Osteoblastogenese sowohl in menschlichen als auch in mesenchymalen Kulturen von Mäusen wirksam fördert (10 bis 40 µM) und die durch MDI (Dexamethason und Insulin) stimulierte Adipogenese von 3T3-L1-Präadipozyten bei Mäusen unterdrückt (5 bis 30 µM).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Gwak, J., et al. 2012. Cell Res.22, 237.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
681671681669233624
description
The Wnt Agonist II, SKL2001 controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
description
The Wnt Antagonist II, IWP-2, also referenced under CAS 686770-61-6, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
description
Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, is a cell-permeable inhibitor of TNKS1/PARP5a (IC50 = 131 nM) & TNKS2/PARP5b (IC50 = 56 nM). Suppress Wnt-stimulated transcription activity (IC50 = 180 nM).
description
The Cryptocrome Activator, KL001 modulates the biological activity of Cryptocrome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, red
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)