Fortfahren mit
65035-M
Trypsin-Inhibitor, Sojabohne, CAS-Nr. 9035-81-8, Calbiochem
Synonym(e):
Trypsin-Inhibitor, Sojabohne, CAS-Nr. 9035-81-8, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 472,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized solid
Quality Segment
specific activity
≥4000 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
off-white
solubility
67 mM potassium phosphate buffer, pH 7.6: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Ein reversibler Inhibitor von Trypsin, der sich stöchiometrisch und pH-abhängig an Trypsin bindet (Kd = 500 nM bei pH 7,8).
Reversibler Inhibitor von Trypsin, der sich stöchiometrisch, reversibel und pH-abhängig an Trypsin bindet (Kd = 0,5 nM bei pH 7,8). Hemmt in geringerem Maße auch Chymotrypsin, Kallikrein, Plasmin und andere Serinproteasen.
Biochem/physiol Actions
Kd = 500 nM bei pH 7,8 gegen Trypsin
Primäres Ziel
Trypsin
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 1 Woche haltbar.
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Protein, die 1 Einheit Trypsinaktivität unter Verwendung von BAEE als Substrat bei 25 °C, pH 7,6 hemmt.
Lilly, C.M., et al. 1993. J. Clin. Invest.91, 235.
Uchino, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 527.
Birk, Y. 1976. Methods Enzymol.45, 700.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T6522T900393620
form
lyophilized solid
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
67 mM potassium phosphate buffer, pH 7.6: 5 mg/mL
solubility
balanced salt solution: 1 mg/mL, serum-free medium: soluble
solubility
H2O: >10 mg/mL, phosphate buffer: >10 mg/mL (hazy above 10 mg/ml), soluble
solubility
0.1 M phosphate pH 7.6: 5 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
65035-100MG07790788052164
65035-1GM04055977184501