Fortfahren mit
604980
Thrombin, Rind, hohe Aktivität
Synonym(e):
Thrombin, Rind, hohe Aktivität
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 U
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
500 U
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 535,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥1800 NIH units/mg protein
Biological source:
bovine
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 9383
form
lyophilized
specific activity
≥1800 NIH units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Thrombin ist ein Natrium-aktiviertes Typ-II-Enzym. Dieses Serinprotease-Enzym besteht aus zwei anionenbindenden Exositen, ABE-I und ABE-II.[1] Thrombin wird in der Leber aus dem Zymogen Prothrombin (Faktor II) synthetisiert. Bovines A-Thrombin besteht aus einer leichten Kette (A-Kette) und einer schweren Kette (B-Kette). Diese beiden Ketten sind durch nicht-kovalente Wechselwirkungen und eine Disulfidbindung miteinander verbunden.[2]
Application
Thrombin, Rind, hohe Aktivität wurde verwendet:
  • zur Stimulierung von LNCaP-Zellen und zur Untersuchung der Wirkung der Aktivierung von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCRs)[3]
  • in Fibrin-Gel-Herstellung[4]
  • zur Bildung von Fibrinogen-Gel durch Fibrinogen-Gel-basierte Methode[4]
Biochem/physiol Actions
Thrombin wandelt Fibrinogen in Fibrin um und aktiviert die Faktoren V, VIII, XI und XIII.[5] Es fördert die Thrombozytenaktivierung und die Gefäßkontraktion. Thrombin stabilisiert die Fibrinpolymere.[2] Es spielt eine entscheidende Rolle in den letzten Phasen der Blutgerinnungskaskade.[1]
Physical form
Lyophilisiert aus 200 mM NaCl, 50 mM Natriumcitrat, 1 ml 0,1 % PEG, pH 6,5.
Analysis Note
Komplette Aktivierung aus homogenem Prothrombin mittels SDS-PAGE
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T6634605195605160
specific activity
≥1800 NIH units/mg protein
specific activity
600-2,000 NIH units/mg protein (biuret)
specific activity
≥2800 NIH units/mg protein
specific activity
≥1000 NIH units/mg protein
biological source
bovine
biological source
-
biological source
human plasma
biological source
-
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL, cloudy
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Segall JA and Liem TK
Congenital and Acquired Hypercoagulable Syndromes, 339-346 (2007)
Kitchens CS, et al.
Consultative Hemostasis and Thrombosis null
Isis S R Carter et al.
Thrombosis, 2010, 416167-416167 (2010-01-01)
Although prothrombin is one of the most widely studied enzymes in biology, the role of the thrombin A-chain has been neglected in comparison to the other domains. This paper summarizes the current data on the prothrombin catalytic domain A-chain region
Global Trade Item Number
SKUGTIN
604980-100U04055977264579
604980-500U04055977264586