Fortfahren mit
605195
Thrombin, Humanplasma, Hohe Aktivität
Synonym(e):
Thrombin, Humanplasma, Hohe Aktivität
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 U
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 148,00
1000 U
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 602,00
5000 U
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.590,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥2800 NIH units/mg protein
Biological source:
human plasma
€ 148,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human plasma
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 9383
form
lyophilized solid
specific activity
≥2800 NIH units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: 1 mg/mL, cloudy
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Für die Thrombinzeitbestimmung konzipiert. Serinprotease, die im Plasma während der Gerinnung aus Prothrombin, Calcium und Thromboplasmin gebildet wird. Wirkt auf das lösliche Plasmaprotein Fibrinogen und wandelt es in ein unlösliches Fibringerinnsel um. Durch Aktivierung mit Faktor Xa, Faktor Va und Phospholipid aus homogenem humanen Prothrombin hergestellt. Für die Thrombinzeitbestimmung konzipiert.
Physical form
Lyophilisiert aus 200 mM NaCl, 50 mM Natriumcitrat, 0,1 % PEG-8000, pH 6,5.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Analysis Note
Komplette Aktivierung aus homogenem Prothrombin mittels SDS-PAGE
Other Notes
Eine Einheit wird durch den Vergleich mit einer Standardkurve bestimmt, die mithilfe von Standardthrombin des Bureau of Biologics erstellt wurde.
Forsberg, G., et al. 1992. J. Protein Chem.11, 201.
Garcia, J.G. 1992. J. Lab. Clin. Med.120, 513.
Scarborough, R.M., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 13146.
Weigel, L.M., et al. 1992. Infect. Immun.60, 1568.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T1063605190-MT6884
specific activity
≥2800 NIH units/mg protein
specific activity
≥2800 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
specific activity
≥1000 NIH units/mg protein
specific activity
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
biological source
human plasma
biological source
-
biological source
human plasma
biological source
human plasma
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
lyophilized powder
solubility
water: 1 mg/mL, cloudy
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL, aqueous buffer: soluble
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello! If the lyophilised powder is stored at -20°C, how long will it last?
    1 answer
    1. This product is assigned a lot-specific retest date of approximately 2 years from the date of Quality release. Products that, while considered stable, may be subject to degradation over time, are assigned a periodic retest date to confirm quality. The lot specific retest date is reported on the Certificate of Analysis.
      Helpful?
  2. Material Number : 605195-100U / Batch Number : 3918110 제품을 구매하였습니다. COA에는 3078U/mgP로 되어있고, 제품명에는 100U이라고 명시되어 있습니다. 현재 배송된 용량이 약 1/30mg인걸까요? 아니라면 기입된 내용은 무엇을 뜻하나요? 최종적으로 저는 "1000U/mL 농도로 조제" 하기를 원합니다. 빠른답변기다립니다.
    1 answer
    1. This product is sold by units rather than mass weight. To prepare a 1000 U/mL solution, add 100 ul H2O to the vial. The activity of the lot that you have received is 3078 U/mg protein. In the 100 unit vial there will be 32.4 ug of protein.