Wichtige Dokumente
T6634
Thrombin aus Rinderplasma
lyophilized powder, 600-2,000 NIH units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
Faktor IIa
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
600-2,000 NIH units/mg protein (biuret)
Mol-Gew.
heavy chain ~33 kDa
light chain ~5 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
cow ... F2(280685)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Inhibitor
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.