Fortfahren mit
598226
Thiostrepton
≥98% (HPLC), powder, FOXM1 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Thiostrepton, FOXM1-Inhibitor I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 974,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C72H85N19O18S5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1664.89
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Thiostrepton, Thiostrepton, CAS 1393-48-2, is an antibiotic that inhibits protein synthesis by preventing binding of GTP to 50S ribosomal subunit.
description
Merck USA index - 14, 9364
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, chloroform: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C72H85N19O18S5/c1-14-26(3)47-63(105)78-30(7)57(99)75-28(5)56(98)76-31(8)58(100)91-72-19-18-40(66-85-43(22-111-66)59(101)77-29(6)55(97)74-27(4)54(73)96)81-52(72)42-21-112-67(83-42)49(34(11)109-69(107)41-20-37(32(9)92)36-16-17-39(79-47)51(95)50(36)80-41)89-60(102)44-24-113-68(86-44)53(71(13,108)35(12)94)90-62(104)45-23-110-65(84-45)38(15-2)82-64(106)48(33(10)93)88-61(103)46-25-114-70(72)87-46/h15-17,20-22,24-26,30-35,39,45,47-49,51-53,79,92-95,108H,4-6,14,18-19,23H2,1-3,7-13H3,(H2,73,96)(H,74,97)(H,75,99)(H,76,98)(H,77,101)(H,78,105)(H,82,106)(H,88,103)(H,89,102)(H,90,104)(H,91,100)/b38-15+
InChI key
NSFFHOGKXHRQEW-DVRIZHICSA-N
General description
Ein aus Streptomyces azureus isoliertes, thiazolhaltiges Polypeptid-Antibiotikum. Hemmt die bakterielle Proteinsynthese und ribosomale GTPase-Aktivität durch die nicht-kovalente, aber praktisch irreversible Bindung an die 23S- rRNA im Zentrum der GTPase der 50S-Untereinheit. Durch die direkte Bindung des Thiostreptons wird die Bindung am Ribosom des Elongationsfaktors G (EF-G) verhindert, der auch spezifisch an die 23S-rRNA bindet. Thiostrepton hat sich bei der Aufklärung der molekularen Mechanismen der Translation, insbesondere der Translokation des Ribosoms, als nützlich erwiesen. Es wird auch zur Selektion von Vektoren in Bakterien von Streptomyces sp. verwendet, die das tsr-Gen (S. azureus) enthalten und die eine 23S-rRNA-Methylase kodieren, deren Wirkung die Bindung von Thiostrepton an Ribosomen verhindert.
Ein thiazolhaltiges Peptidantibiotikum, das die Proteinsynthese hemmt, indem es die Bindung von GTP an die 50S-Untereinheit des Ribosoms verhindert. Hemmt die Funktion des Elongationsfaktors G (EF-G) und die Dissoziation von EF-G vom Ribosom. Das thiostreptonresistente Gen Dibutylphthalat (DBP) wird vornehmlich als selektiver Marker für rekombinante DNA-/Plasmidtechnologien verwendet.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
EF-G
Other Notes
Rodnina, M.V., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci USA96, 9586.
Rosendahl, G. und Douthwaite, S. 1994. Nucleic Acids Res.22, 357.
Saarma, U. und Remme, J. 1992. Nucleic Acids Res.20, 3147.
Malina, H. und Robert-Gero, M. 1992. Appl. Environ. Microbiol.58, 895.
Blanco, G., et al. 1992. Gene112, 59.
Miller, S.P. und Bodley, J.W. 1991. Nucleic Acids Res.19, 1657.
Ryan, P.C., et al. 1991. J. Mol. Biol.221, 1257.
Kutay, U.R., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta1050, 193.
Smokvina, T., et al. 1990. Gene94, 53.
Garrett, R. 1983. Trends Biochem. Sci.8, 189.
Bodley, J.W., et al. 1970. Biochem. Biophys. Res. Commun.41, 1406.
Thompson, J. und Cundliffe, E. 1970. Biochimie 73, 1131.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
342500203350390238
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, chloroform: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiostrepton
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c