Merck
390238
Camptothecin
from Camptotheca acuminata, ≥95% (HPLC), powder, DNA topoisomerase I inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Camptothecin, 10-Hydroxy-, Camptotheca acuminata, 10-Hydroxycamptothecin, HCPT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H16N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Camptothecin, 10-Hydroxy-, Camptotheca acuminata, A cell-permeable powerful DNA topoisomerase I inhibitor.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
pale yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21c(cc5c([c]2=O)COC(=O)C5(O)CC)c3nc4c(cc3C1)cc(cc4)O
InChI
1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3
InChI key
HAWSQZCWOQZXHI-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler, starker DNA-Topoisomerase-I-Inhibitor. Reduziert die DNA-Synthese in-vitro in murinen Hepatomzellen. Hemmt die Proliferation der Hepatomzellen HepG2, Bcl-7402 und Bcl-7404 auf dosisabhängige Weise. Hat eine selektiv hemmende Wirkung auf die Phosphorylierung der Histone H1 und H3, ist aber weniger wirksam bei anderen Histonen.
Ein zellpermeabler starker DNA-Topoisomerase-I-Inhibitor. Reduziert die DNA-Synthese in-vitro in murinen Hepatomzellen. Hat eine selektiv hemmende Wirkung auf die Phosphorylierung der Histone H1 und H3, ist aber weniger wirksam bei anderen Histonen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
DNA-Topoisomerase I
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Zhang, X.W., et al. 1999. Anticancer Drugs.10, 569.
Ling, Y.H., et al. 1993. Anticancer Res. 13, 1613.
Wani, M.C., and Wall, M.E. 1969. J. Org.Chem.34, 1364.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c