Fortfahren mit
203350
Blasticidin S hydrochloride
from Streptomyces griseochromogenes, ≥98% (HPLC), powder, protein syntheis inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Blasticidin S, Hydrochlorid, Streptomyces griseochromogenes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H26N8O5 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.44 (free base basis)
UNSPSC Code:
51286700
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 208,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Blasticidin S, Hydrochlorid, Streptomyces griseochromogenes,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N2(C=CC(=NC2=O)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H](C=C1)NC(=O)C[C@@H](N)CCN(C)\C(=N\[H])\N)C(=O)O
InChI
1S/C17H26N8O5.ClH/c1-24(16(20)21)6-4-9(18)8-12(26)22-10-2-3-13(30-14(10)15(27)28)25-7-5-11(19)23-17(25)29;/h2-3,5,7,9-10,13-14H,4,6,8,18H2,1H3,(H3,20,21)(H,22,26)(H,27,28)(H2,19,23,29);1H/t9-,10-,13+,14-;/m0./s1
InChI key
YQXYQOXRCNEATG-NMQKUDMSSA-N
General description
Nukleosid-Antibiotikum zur spezifischen Hemmung der Proteinsynthese in Prokaryoten und Eukaryoten. Geeignet zur Selektion von Zellen mit Plasmiden, die eine Blasticidin-Resistenz vermitteln. Die Blasticidin-Resistenz wird durch Blasticidin-S-Deaminase-Gene (bsr aus Bacillus cereus oder BSD aus Aspergillus terreus) vermittelt, deren Produkte Blasticidin-S in ein nicht toxisches Deaminohydroxy-Derivat umwandeln.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Proteinsynthese
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Wässrige Stammlösungen (pH ≤7) sind bei -20 °C bis zu 1 Jahr haltbar. Alkalische pH-Werte vermeiden. Keinen wiederholten Einfrier-/Auftauzyklen unterziehen. Reste aufgetauter Aliquote sind zu entsorgen.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten erhoben werden. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Kimura, M., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta1219, 653.
Kimura, M., et al. 1994, Mol. Gen. Genet.242, 121.
Kojima, N., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 30451.
Kudo, T., et al. 1994. J. Immunol. Methods177, 17.
Sutoh, K. 1993. Plasmid30, 150.
Izumi, M., et al. 1991. Exp. Cell Res.197, 229.
Yamaguchi, H., et al. 1965. J. Biol. Chem.57, 667.
Takeuchi, S., et al. 1958. J. Antibiot.11, 1.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Hochgiftig (H)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4000511960005711
form
powder
form
liquid
form
film
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
>85% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Yoshinobu Kariya et al.
Communications biology, 4(1), 490-490 (2021-04-23)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) plays a pivotal role for tumor progression. Recent studies have revealed the existence of distinct intermediate states in EMT (partial EMT); however, the mechanisms underlying partial EMT are not fully understood. Here, we demonstrate that αvβ3 integrin
Anna Ballard et al.
The Journal of biological chemistry, 295(19), 6629-6640 (2020-03-14)
Dynamic regulation of the mitochondrial network by mitofusins (MFNs) modulates energy production, cell survival, and many intracellular signaling events, including calcium handling. However, the relative importance of specific mitochondrial functions and their dependence on MFNs vary greatly among cell types.
Carole Luthold et al.
Cells, 10(10) (2021-10-24)
The cochaperone BCL2-associated athanogene 3 (BAG3), in complex with the heat shock protein HSPB8, facilitates mitotic rounding, spindle orientation, and proper abscission of daughter cells. BAG3 and HSPB8 mitotic functions implicate the sequestosome p62/SQSTM1, suggesting a role for protein quality
Global Trade Item Number
SKUGTIN
203350-25MG07790788048341