Fortfahren mit
573115
SMCC, wasserlöslich
Synonym(e):
SMCC, wasserlöslich, Sulfosuccinimidyl-trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexan-1-carboxylat, Sulfo-SMCC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 200,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17N2O9S · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.37
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 200,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥94% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
water: 2-5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)C2CCC(CC2)CN3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C16H18N2O9S.Na/c19-12-5-6-13(20)17(12)8-9-1-3-10(4-2-9)16(23)27-18-14(21)7-11(15(18)22)28(24,25)26;/h5-6,9-11H,1-4,7-8H2,(H,24,25,26);/q;+1/p-1
InChI key
VUFNRPJNRFOTGK-UHFFFAOYSA-M
General description
Ein wasserlösliches Derivat von SMCC. Ideal für die Kopplung von Enzymen an Antikörper. Enthält eine Cyclohexanbrücke, die der Maleinimidgruppe zusätzliche Stabilität verleiht. Sowohl die Enzymaktivität als auch die Antikörperspezifität bleiben nach der Kopplung erhalten. Die Verwendung von wasserlöslichen, quervernetzenden Reagenzien ermöglicht die Präparation von Biokonjugaten ohne Zuhilfenahme organischer Lösungsmittel wie Dimethylformamid (DMF) und Dimethylsulfoxid (DMSO).
Ideal für die Kopplung von Enzymen an Antikörper. Enthält eine Cyclohexanbrücke, die der Maleinimidgruppe zusätzliche Stabilität verleiht. Sowohl die Enzymaktivität als auch die Antikörperspezifität bleiben nach der Kopplung erhalten.
Preparation Note
Die Originalampulle nach jeder Verwendung mit inertem Gas spülen und kühlen (4 °C). In wässriger Lösung instabil; direkt vor der Verwendung rekonstituieren. Alternativ kann feststoffliches SMCC der Probe direkt zugegeben werden, um die Hydrolyse zu minimieren. Hydrolyse findet in verdünnten Proteinlösungen verstärkt statt und kann daher durch die Verwendung stärker konzentrierter Proteinlösungen (>5 mg/ml) minimiert werden. Stammlösungen zur Lagerung in wasserfreiem DMSO rekonstituieren.
Other Notes
D’Souza, S.E., et al. 1988. J. Biol. Chem.263, 3943.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M6035M5525573114
SMCC
Millipore
573114
SMCC
color
off-white
color
white to light brown
color
-
color
white
solubility
water: 2-5 mg/mL
solubility
H2O: 2.5 mg/mL, DMF: soluble
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble
solubility
DMF: 10 mg/mL, acetonitrile: soluble
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥94% (HPLC)
assay
-
assay
≥98%
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
189790-25G04061838759351
573115-50MG04055977266047