Fortfahren mit
M6035
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexan-1-Carboxylsäure-3-sulfo-N-hydroxysuccinimid-Ester Natriumsalz
powder
Synonym(e):
Sulfo-SMCC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 526,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17N2NaO9S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.37
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
€ 137,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: linker
technique(s)
titration: suitable
color
white to light brown
solubility
H2O: 2.5 mg/mL, DMF: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CC2CCC(C(ON3C(CC(S(=O)(O[Na])=O)C3=O)=O)=O)CC2)C=CC1=O
InChI
1S/C16H18N2O9S.Na/c19-12-5-6-13(20)17(12)8-9-1-3-10(4-2-9)16(23)27-18-14(21)7-11(15(18)22)28(24,25)26;/h5-6,9-11H,1-4,7-8H2,(H,24,25,26);/q;+1/p-1
InChI key
VUFNRPJNRFOTGK-UHFFFAOYSA-M
General description
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexan-1-carboxylsäure-3-sulfo-N-hydroxysuccinimidesternatriumsalz (sulfoSMCC) ist ein hetero-bifunktionales Protein-/Peptid-Vernetzungsmittel und ein geeignetes Kreuzkupplungsreagenz.
Biochem/physiol Actions
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexan-1-carbonsäure-3-sulfo-N-hydroxysuccinimidesternatriumsalz bringt eine klar definierte Anzahl von Maleimidgruppen in das Protein ein, wodurch es eine lange Haltbarkeit bei geringen Temperaturen erhält und ferner mit Fluor-18[18F] markiert werden kann.
Analysis Note
kann Dimethylformamid enthalten
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M5525S1885S5799
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
white to light brown
color
-
color
-
color
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
solubility
H2O: 2.5 mg/mL, DMF: soluble
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble, aqueous buffer: slightly soluble (may require 5-10% organic solvent in coupling mixture.)
solubility
H2O: 10 mg/mL, soluble
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)